For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
243361
Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
ACS reagent, ≥98%
Synonim(y):
Chrome alum, Potassium chromium(III) sulfate dodecahydrate
Wybierz wielkość
181,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
181,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Próba
≥98%
98.0-102.0% (ACS specification)
Formularz
crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: chromium
zanieczyszczenia
≤0.01% insolubles
mp
89 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.002%
ślady kationów
Al: ≤0.02%
Fe: ≤0.01%
NH4+: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.01%
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[K+].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
Klucz InChI
ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?