Przejdź do
1.01010
Diwodzian kwasu alizaryno-3-metyloamino-N,N-dioctowego
for the spectrophotometric determination of fluoride
Synonim(y):
Komplekson alizaryny, 3-bis(karboksymetylo)aminometylo-1,2-dihydroksyantrachinon
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H15NO8 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
421.35
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.05
EC Index Number:
223-544-2
1920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
bulk density
540 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N(Cc1cc2c(c(c1O)O)C(=O)c3c(cccc3)C2=O)(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O
InChI
1S/C19H15NO8.2H2O/c21-13(22)7-20(8-14(23)24)6-9-5-12-15(19(28)16(9)25)18(27)11-4-2-1-3-10(11)17(12)26;;/h1-5,25,28H,6-8H2,(H,21,22)(H,23,24);2*1H2
InChI key
LLNGUADXYFYGGJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne; obliczone na wysuszonej substancji): ≥ 95 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Strata przy suszeniu (105°C): 6 - 9 %
Przydatność do fotometrycznego oznaczania fluorków: test zaliczony
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A3882Q2763A5533
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
bulk density
540 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101010000504022536014357