Przejdź do
Q2763
Quinalizarin
≥95% (HPLC), powder, plasmodium falciparum casein kinase 2α (PfCK2α) inhibitor
Synonim(y):
1,2,5,8-Tetrahydroxy-9,10-anthraquinone, 1,2,5,8-Tetrahydroxyanthraquinone, Alizarin Bordeaux BD, Alizarinbordeaux, Alizarine Bordeaux, Alizarine Bordeaux B, C.I. 58500, C.I. Mordant Violet 26, Khinalizarin, NSC 144046, NSC 4896, PHF 016
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
690,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H8O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.21
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-366-6
MDL number:
Colour Index Number:
58500
Beilstein/REAXYS Number:
1889617
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Quinalizarin, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
red
mp
≥300 °C
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc2C(=O)c3c(O)ccc(O)c3C(=O)c2c1O
InChI
1S/C14H8O6/c15-6-3-4-7(16)11-10(6)12(18)5-1-2-8(17)13(19)9(5)14(11)20/h1-4,15-17,19H
InChI key
VBHKTXLEJZIDJF-UHFFFAOYSA-N
Application
Quinalizarin has been used:
  • as a casein kinase II (CKII) inhibitor to study its effect on CKII-mediated phosphorylation of importin α on subcellular scaling in sperm chromosomes and egg extract[1]
  • as a CKII inhibitor to study its ability to block parasite multiplication in a [3H]-hypoxanthine incorporation assay[2]
  • to study its effect on colorectal cancer (CRC) cell cycle arrest, cell apoptosis, and reactive oxygen species (ROS) generation in SW480 and HCT-116 cell lines[3]
Biochem/physiol Actions
Quinalizarin is a potent (IC50 = 110 nM), ATP-competitive, and highly selective (IC50 >1μM against CK1 and 72 other kinases) casein Kinase II (CK2) inhibitor.
Quinalizarin is a potent, ATP-competitive, and highly selective casein Kinase II (CK2) inhibitor.
Studies show that quinalizarin can prevent the in vitro activity of recombinant Plasmodium falciparum casein kinase 2α (PfCK2α) catalytic subunit with an IC50 of 2μM.[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0837B4563SML0588
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
color
red
color
, faint purple to dark brown
color
-
color
white to beige
mp
≥300 °C
mp
-
mp
-
mp
-
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)