Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 887,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3060,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H15NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
385.32
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
223-544-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2190028
887,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Alizarin-3-methyliminodiacetic acid,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
1 M NaOH: 10 mg/mL, blue to purple
SMILES string
OC(=O)CN(CC(O)=O)Cc1cc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c(O)c1O
InChI
1S/C19H15NO8/c21-13(22)7-20(8-14(23)24)6-9-5-12-15(19(28)16(9)25)18(27)11-4-2-1-3-10(11)17(12)26/h1-5,25,28H,6-8H2,(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
PWIGYBONXWGOQE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Alizarin-3-methyliminodiacetic acid has been used:
- for live staining of mineralized bone matrix[3]
- to double-label the bone for dynamic bone histomorphometry[4] at the femoral mid-diaphysis in the rat[5]
- as a label in histomorphometry of the tibial diaphysis to indicate new bone formation in the rat[6]
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay - | assay ≥99% (titration) | assay - |
| solubility 1 M NaOH: 10 mg/mL, blue to purple | solubility H2O: 1 mg/mL | solubility 1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility 1 N NH4OH: 1%, clear |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?