Przejdź do
1.00995
2-Propanol
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
180,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
297,00 zł
10 L
25 L
180 L
190 L
950 L
Informacje o tej pozycji
EC Index Number:
200-661-7
UNSPSC Code:
12191502
180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
43 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
pH
7 (20 °C)
transition temp
flash point 12 °C
density
0.786 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-25°C
General description
Znalezienie odpowiedniej substancji pomocniczej, która spełnia Twoje potrzeby, a także wymagania prawne, może być skomplikowanym wyzwaniem w formulacji. Dzięki naszemu know-how w zakresie zastosowań i wiedzy regulacyjnej wspieramy klientów na każdym etapie opracowywania, zwiększania skali i produkcji.
W ramach naszego programu Emprove® nasze surowce są oferowane z obszerną dokumentacją ułatwiającą zachowanie zgodności produktu farmaceutycznego i biofarmaceutycznego, pełną przejrzystość łańcucha dostaw i ograniczanie ryzyka. Nasze portfolio SAFC® wysokiej jakości produktów do formulacji i produkcji biofarmaceutycznej i farmaceutycznej spełnia rygorystyczne procedury kontroli jakości i jest wytwarzane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi cGMP.
Application
2-Propanol jest stosowany jako rozpuszczalnik w różnych procesach produkcji farmaceutycznej, np. w powlekaniu tabletek, granulacji i produkcji mikrosfer. Jest również stosowany jako rozpuszczalnik lub współrozpuszczalnik w preparatach do stosowania miejscowego.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.050081.00998PHR1072
2-Propanol EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.00995
2-Propanol
2-Propanol suitable for preparative chromatography, EMPROVE® ESSENTIAL, BP, USP
SAFC
1.05008
2-Propanol
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
BP, Ph. Eur., USP
agency
-
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001728, traceable to USP 1570428
technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
SupraSolv®
product line
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12.0 °C - closed cup
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100995100004022536013909
100995619004022536013992
100995250004022536013930
100995601004022536013978
100995602504022536013985
100995995004022536934013
100995918004022536014012