2-Propanol
2-Propanol to alkohol drugorzędowy, znany również jako izopropanol, alkohol izopropylowy lub alkohol sec-propylowy. Jest to klarowny, bezbarwny, polarny rozpuszczalnik organiczny o łagodnym zapachu. 2-Propanol jest mieszalny z wodą, rozpuszczalnikami organicznymi oraz różnymi substancjami polarnymi i niepolarnymi, co czyni go wszechstronnym rozpuszczalnikiem o szerokim zakresie rozpuszczalności. Jest szeroko stosowany jako rozpuszczalnik w reakcjach chemicznych, ekstrakcjach i technikach chromatograficznych. W zastosowaniach przemysłowych jest stosowany w środkach przeciw zamarzaniu, szybkoschnących olejach i szybkoschnących atramentach. Jest również stosowany jako rozpuszczalnik do gum, szelaku i olejków eterycznych i może być stosowany jako substytut paliwa w różnych ogniwach paliwowych. W biologii molekularnej 2-Propanol jest stosowany jako bioreagent do wytrącania DNA i RNA z tkanek ssaków.
2-Propanol jest stosowany jako faza ruchoma w chromatografii jonowymiennej, a także w wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) i wysokosprawnej chromatografii cieczowej-spektrometrii masowej (HPLC-MS) do rozdzielania matryc biologicznych i innych związków. Może być również stosowany jako prekursor w przygotowaniu metyloizobutyloketonu i do analizy organicznych zanieczyszczeń lotnych.
2-Propanol w chemii analitycznej
2-Propanol w HPLC
Izopropanol jest stosowany jako składnik fazy ruchomej w separacji HPLC. Można go łączyć z innymi rozpuszczalnikami w celu uzyskania określonych warunków chromatograficznych.
2-Propanol w chromatografii gazowej
Izopropanol jest stosowany do rozpuszczania lub rozcieńczania próbek przed wstrzyknięciem do układu chromatografii gazowej. Może być również wykorzystywany jako odczynnik w reakcjach derywatyzacji przed analizą chromatografii gazowej.
2-Propanol w chromatografii preparatywnej
Chromatografia preparatywna jest techniką stosowaną do rozdzielania i oczyszczania większych ilości związków. Izopropanol jest stosowany jako składnik fazy ruchomej oraz do ładowania próbki na kolumnę chromatografii preparatywnej.
Gradient Grade 2-Propanol for Liquid Chromatography
Izopropanol jest często stosowany w metodach elucji gradientowej, w których skład fazy ruchomej zmienia się w czasie. Dzięki zastosowaniu gradientu izopropanolu w połączeniu z innymi rozpuszczalnikami, możliwe staje się uzyskanie skutecznych separacji złożonych mieszanin zawierających analit o różnej polarności.
2-Propanol jako wzorzec referencyjny
Izopropanol jest stosowany jako farmaceutyczny wzorzec wtórny w oznaczaniu lotnych rozpuszczalników w preparatach ziołowych metodą chromatografii gazowej. Standard referencyjny USP 2-propanolu jest stosowany w określonych testach jakości i testach. Izopropanol służy również jako standard do analizy tytoniu.
Deuterowany 2-Propanol
2-Propanol-d8 jest deuterowaną pochodną izopropanolu i jest używany do przygotowania 2-jodopropan-d7. Służy również jako rozpuszczalnik do oceny stałych rozpadu trypletu, czasu życia trypletu i stałych szybkości fotoredukcji benzofenonu.
Isotopic/Labelled 2-Propanol
Labelled 2-Propanol (2-Propanol-1,3-13C2) może być stosowany w technikach obrazowania, takich jak spektroskopia rezonansu magnetycznego (MRS) lub pozytonowa tomografia emisyjna (PET) do badania procesów metabolicznych in vivo.
Anhydrous 2-Propanol
Anhydrous 2-Propanol może być stosowany jako środek suszący lub osuszający, a także jako nośnik lub medium do dostarczania katalizatorów lub odczynników w reakcjach syntetycznych. Może być również stosowany jako rozpuszczalnik w syntezie estrów i eterów z alkoholi i kwasów karboksylowych.