PHR1133
Cetyl Alcohol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
1-Hexadecanol, Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. C0990000
traceable to USP 1103003
gęstość pary
8.34 (vs air)
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 43 °C)
rodzina API
cetyl alcohol
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
483 °F
granice wybuchowości
8 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
tw
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
gęstość
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
Klucz InChI
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
338.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
170 °C
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?