This product is not characterized by form (anatase, rutile, or a mixture); therefore, it cannot be classified as Aeroxide P25. TiO2 Aeroxide P25 is composed of anatase and rutile crystallites, the reported ratio being typically 70:30 or 80:20.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 297,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3570,00 zł | |
| 50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
297,00 zł
Nazwa produktu
Tlenek tytanu(IV), for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% dry basis (cerimetric), 98.0-100.5% (cerimetric)
form
powder
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.5% Substances soluble in dilute hydrochloric acid, ≤0.5% Substances soluble in water
loss
≤ 0.5% loss on drying, 105 °C; 3 h
pH
7-8 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2900 °C/1013 hPa
mp
1855 °C
bulk density
850 kg/m3
cation traces
As: ≤0.0001%, Ba: ≤0.0020%, Fe: ≤0.005%, Pb: ≤0.0005%, Sb: ≤0.0020%, Zn: ≤0.005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Porfirazyny sulfanylowe z peryferiami morfolinyloetylowymi-synteza, elektrochemia i badania fotokatalityczne po osadzeniu na nanocząstkach tlenku tytanu(IV) P25...: W pracy przedstawiono syntezę i charakterystykę porfirazyn sulfanylowych z peryferiami morfolinyloetylowymi. Związki te zostały osadzone na nanocząstkach tlenku tytanu(IV) i ocenione pod kątem ich właściwości fotokatalitycznych, wskazując na potencjalne zastosowania w fotokatalizie środowiskowej i syntezie organicznej (Koczorowski et al., 2021).
- Fotokatalizatory plazmoniczne z tlenku złota i tytanu(IV) otrzymane metodą fotodepozycji koloidalnej: korelacja między właściwościami fizycznymi a aktywnością fotokatalityczną..: Niniejsze badania omawiają rozwój plazmonicznych fotokatalizatorów z tlenku złota i tytanu(IV) przy użyciu metody koloid-fotodepozycja. Zbadano korelację między ich właściwościami fizycznymi a zwiększoną aktywnością fotokatalityczną, sugerując zastosowania w konwersji energii słonecznej i remediacji środowiska (Tanaka et al., 2012).
- Selektywne pod względem wielkości reakcje fotokatalityczne z udziałem tlenku tytanu(IV) pokrytego pustą powłoką krzemionkową w roztworach wodnych...: W artykule zbadano zastosowanie tlenku tytanu(IV) pokrytego pustymi powłokami krzemionkowymi do selektywnych pod względem wielkości reakcji fotokatalitycznych. Unikalne właściwości strukturalne tych kompozytów pozwalają na selektywną fotokatalityczną degradację zanieczyszczeń organicznych w wodzie, zapewniając nowe podejście do oczyszczania wody (Ikeda et al., 2007).
- Aktywność fotokatalityczna czystych i domieszkowanych krzemem nanowłókien tlenku tytanu(IV) przygotowanych za pomocą połączonych technik zol-żel i elektroprzędzenia: Zbadano wydajność fotokatalityczną nanowłókien z tlenku tytanu(IV) domieszkowanego krzemem. Nanowłókna te wykazują zwiększoną aktywność fotokatalityczną ze względu na zwiększoną powierzchnię i zmodyfikowane właściwości elektroniczne, dzięki czemu są skuteczne w kontroli zanieczyszczeń i zastosowaniach związanych z energią słoneczną (Watthanaarun et al., 2007).
- Wzmocniona fotokataliza pentachlorofenolu przez modyfikowany metalami tlenek tytanu (IV): Skupia się na fotokatalitycznej degradacji pentachlorofenolu przy użyciu modyfikowanego metalami tlenku tytanu(IV). Badanie wykazało, że modyfikacja metalami znacznie zwiększa wydajność fotokatalityczną, oferując skuteczną metodę detoksykacji niebezpiecznych związków organicznych w zastosowaniach środowiskowych (Lin et al., 2006).
Analysis Note
Oznaczenie (cerymetryczne, obliczone na wysuszonej substancji): ≥ 99,0 %
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Wygląd roztworu: pozytywny wynik testu
Substancje rozpuszczalne w wodzie: ≤ 0,5 %
Substancje rozpuszczalne w rozcieńczonym kwasie solnym: ≤ 0.5 %
Kwasowość lub zasadowość: pozytywny wynik testu
As (Arsen): ≤ 0,0001 %
Ba (Bar): ≤ 0,0020 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,0005 %
Sb (Antymon): ≤ 0,0020 %
Zn (Cynk): ≤ 0,005 %
Straty podczas suszenia (105 °C; 3h): ≤ 0,5%.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form fine powder | form nanopowder | form pellets |
| assay ≥99.0% dry basis (cerimetric), 98.0-100.5% (cerimetric) | assay - | assay ≥97% | assay - |
| Quality Level 300 | Quality Level 500 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| cation traces As: ≤0.0001%, Fe: ≤0.005%, Sb: ≤0.0020%, Ba: ≤0.0020%, Zn: ≤0.005%, Pb: ≤0.0005% | cation traces - | cation traces - | cation traces Cd: ≤0.01%, Co: ≤0.001%, Cr: ≤0.002%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.01%, Hg: ≤0.1%, Pb: ≤0.1%, V: ≤0.005% |
| mp 1855 °C | mp 1855 °C | mp >350 °C (lit.) | mp >350 °C (lit.) |
| impurities ≤0.5% Substances soluble in dilute hydrochloric acid, ≤0.5% Substances soluble in water | impurities - | impurities - | impurities ≤0.1% PBB (polybrominated biphenyls), ≤0.1% PBDE (polybrominated diphenyl ethers) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek tytanu(IV)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1008089025 | 04022536010564 |
| 1008081000 | 04022536010557 |
| 1008089050 | 04022536010588 |
-
Is this P25?
1 answer-
Helpful?
-
-
Hello, I want to know what is the size of TiO2 particles in the product with CAS 13463-67-7. Thank you!
1 answer-
The particle size of this product has not been determined on a lot to lot basis. However, historical data suggests a particle size distribution as follows:
d(10): 0.4 µm (up to 10%)
d(50): 0.7 µm (up to 50%)
d(90): 1.3 µm (up to 90%)Helpful?
-