Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 203,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2620,00 zł |
21 x 25 kg |
Informacje o tej pozycji
203,00 zł
Nazwa produktu
Titanium(IV) oxide, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, E 171
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
description
Anatase
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
reaction suitability
reaction type: Olefin Metathesis
particle size
~0.8 μm (d50)
pH
7-8 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2900 °C/1013 hPa
mp
1855 °C
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, E 171 | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur | description nanopowder, 21 nm primary particle size (TEM), ≥99.5% trace metals basis |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - |
| agency BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur. | agency USP | agency reag. Ph. Eur. | agency - |
| form fine powder | form - | form powder | form nanopowder |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line EMSURE® | product line - |
| particle size ~0.8 μm (d50) | particle size - | particle size - | particle size - |
| bp 2900 °C/1013 hPa | bp - | bp 2900 °C/1013 hPa | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titanium(IV) oxide
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia