677469
Titanium(IV) oxide
contains 1% Mn as dopant, nanopowder, <100 nm particle size (BET), ≥97%
Synonim(y):
Titania, Titanium dioxide
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97%
Postać
nanopowder
zawiera
1% Mn as dopant
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: titanium
powierzchnia
>14.0 m2/g
wielkość cząstki
<100 nm (BET)
mp
>350 °C (lit.)
gęstość
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Klucz InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Operation principle and market dominance of single crystalline silicon solar cells.
Polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells offer high efficiency and low-temperature operation, reducing oil use in light-duty vehicle transportation.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.