Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 set | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 775,00 zł |
Informacje o tej pozycji
775,00 zł
agency
EN 5815-1 (analogous)
Quality Level
product line
Spectroquant®
analyte functional class(es)
biochemical oxygen demand (BOD)
packaging
pkg of 10 × 1 L
concentration
198 ±40 mg/L (BOD5)
application(s)
aquaculture
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
seawater
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Ten standardowy roztwór jest następnie analizowany za pomocą testu Spectroquant® BOD Cell Test w celu sprawdzenia procedury pomiaru BZT. Ilość liofilizatu zawarta w każdej butelce BOD Standard jest wystarczająca do przygotowania 1 l roztworu wzorcowego o stężeniu 198 ± 40 mg/l BZT5 lub 206 ± 40 mg/l BZT7.
Te standardy Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z portfolio Spectroquant® i są idealne do walidacji międzynarodowych metod norm opisanych np. w ISO, EN, APHA i EPA.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Reference Material Quality Grade w celu zapoznania się z kompleksowym przeglądem naszych różnych klas wzorców.
Application
Features and Benefits
- Norma jest analogiczna do normy EN 5815-1
- Wraz z certyfikatem analizy (COA)
- Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format single component solution | format multi-component solution | format single component solution | format single component solution |
| product line Spectroquant® | product line - | product line - | product line - |
| application(s) aquaculture | application(s) - | application(s) aquaculture | application(s) aquaculture |
| agency EN 5815-1 (analogous) | agency - | agency traceable to NIST | agency traceable to NIST |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| analyte functional class(es) biochemical oxygen demand (BOD) | analyte functional class(es) - | analyte functional class(es) chemical oxygen demand (COD) | analyte functional class(es) chemical oxygen demand (COD) |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1007180001 | 04022536751368 |