Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
77101502
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócCofA
current certificate can be downloaded
Quality Segment
concentration
2000 mg/L in H2O
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Application
Niniejszy CRM jest przeznaczony do kalibracji i walidacji przyrządów analitycznych stosowanych do pomiaru chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT).
Features and Benefits
- Weryfikacja i kwalifikacja w laboratorium akredytowanym zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034
- Możliwość śledzenia w układzie SI i standardach wyższego rzędu NIST
- Przypisana wartość oparta na oznaczeniu czystości za pomocą bilansu masy i wartości przygotowanej grawimetrycznie
- Jednorodność oceniana zgodnie z przewodnikiem ISO 35
- Dostępny w 500 ml butelce z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniającej bezpieczną dostawę
- Wraz z certyfikatem analizy (CoA) zawierającym informacje o dacie ważności dla skutecznego audytu
- Przygotowany przy użyciu wody dejonizowanej jako rozpuszczalnika
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?