Przejdź do
1.25028
Roztwór standardowy ChZT
traceable to NIST, 20.0 mg/L in H2O
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
240,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
traceable to NIST
Quality Segment
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
concentration
20.0 mg/L in H2O
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
swimming pools
wastewater
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Roztwór wzorcowy ChZT Spectroquant® to wysokiej jakości roztwór laboratoryjny stosowany do wewnętrznej kontroli jakości i kontroli metod.
Te standardowe roztwory Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji metod międzynarodowych norm opisanych np. w ISO, EN, APHA i EPA.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Reference Material Quality Grade w celu zapoznania się z kompleksowym przeglądem naszych różnych klas wzorców.
Application
Roztwór wzorcowy COD może być użyty do sprawdzenia fotometrycznego systemu pomiarowego (odczynniki, urządzenie pomiarowe, obsługa) i trybu pracy.
Features and Benefits
  • Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
  • Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
  • Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
  • Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
  • Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
  • Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Analysis Note
Stężenie: 20,0 ± 0,7 mg/l wH2O
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.250291.250321.25035
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
swimming pools
wastewater
application(s)
aquaculture
beverage testing
biotechnology/fermenter
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
power plants
swimming pools
wastewater
application(s)
agriculture
aquaculture
beverage testing
biotechnology/fermenter
boiler and cooling water
disposal drainage water
electroplating
environmental
food testing
ground and surface water
milk and dairy products
power plants
wastewater
application(s)
agriculture
beverage testing
disposal drainage water
electroplating
environmental
food testing
milk and dairy products
seawater
wastewater
agency
traceable to NIST
agency
traceable to NIST
agency
traceable to NIST
agency
traceable to NIST
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
concentration
20.0 mg/L in H2O
concentration
100 mg/L in H2O
concentration
1000 mg/L in H2O
concentration
50000 mg/L in H2O
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór standardowy ChZT
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
125028010004027269226039