Przejdź do
1.00713
Sulfuric acid
95-98%, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, NF
Synonim(y):
Sulfuric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
193,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
334,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
370 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
14 120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.08
EC Index Number:
231-639-5
UNSPSC Code:
12352301
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
MDL number:
193,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
BP, JPE, NF, Ph. Eur., suitable for EPA 1613
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C), 1 mmHg ( 146 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
95-98% (alkalimetric)
form
liquid
concentration
95-98%
technique(s)
API processing | salt formation: suitable
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0002%, nitrate (NO3-): ≤0.00010%
cation traces
As: ≤0.000010%, Fe: ≤0.0002%, NH4+: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, V: ≤0.0002%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Sulfuric acid can be used as acidifying agent in a variety of pharmaceutical formulations and processes.
Analysis Note
Adjustment of limit values for Pb and V:
  • Pb (lead) old: ≤ 0.0005% new: ≤ 0.000050% (30% Opt.1Limit: 0.000015%)
  • V (vanadium)* old: ≤ 0.0002% new ≤ 0.00010% (30% Opt.1 limit: 0.00003%)
The cations are harmonised with the limit values of ICH Q3D, the batch values are set to 30% of the Option 1 limit in each case.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8472707208-M
concentration
95-98%
concentration
-
concentration
-
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
API processing | salt formation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
agency
BP, NF, suitable for EPA 1613, JPE, Ph. Eur.
agency
suitable for SM 4500 - NH3
agency
-
form
liquid
form
liquid
form
solution
assay
95-98% (alkalimetric)
assay
≥97.0%
assay
95-97%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfuric acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
PowerPoint Template
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100713902504022536009506
100713937004022536743776
100713100004022536009469
100713250004022536009483