Przejdź do
07208-M
Sulfuric acid
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 95-97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
228,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.08
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-639-5
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
MDL number:
Assay:
95-97%
Form:
solution
228,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 146 °C)
description
Nominally 95-98% H2SO4
grade
puriss.
assay
95-97%
form
solution
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
impurities
≤0.0002% KMnO4 red. matter (as O), ≤5 ppm heavy metals (as Pb)
ign. residue
≤0.0005%
bp
~290 °C (lit.)
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤1 ppm, nitrate (NO3-): ≤0.0001%
cation traces
As: ≤0.1 ppm, Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤2 ppm, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
suitability
complies for appearance of solution
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Application
Sulfuric acid is commonly used in regulated and highly demand lab applications such as quality control and production. In organic synthesis, sulfuric acid can be used as a dehydrating agent, catalyst, and active reactant.
Packaging
In PE-bottles; also available in Glass-bottles (Material no. ending with *-GL), PE canister (Material no. ending with *-H)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfuric acid
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review