The usage information for this product can be found in the bulletin at https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/184/296/100687ug-ms.pdf
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 694,00 zł |
Informacje o tej pozycji
694,00 zł
Nazwa produktu
Test komórkowy BZT, photometric, 0.5-3000 mg/L (BOD), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 50 tests
analyte functional class(es)
biochemical oxygen demand (BOD)
measuring range
0.5-3000 mg/L (BOD)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
oil and petrochemicals
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (mod. Winkler method)
storage temp.
15-25°C
General description
BZT (biochemiczne zapotrzebowanie na tlen) definiuje się jako masę tlenu zużywaną przez mikroorganizmy do oksydacyjnej degradacji substancji organicznych w próbce. Zastosowanie testu komórkowego pozwala na łatwe i wydajne oznaczanie BZT, zgodnie ze zmodyfikowaną metodą Winklera. Wszystkie nasze zestawy testów komórkowych i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Spectroquant® Test komórkowy na BZT jest dostarczany z trzema pustymi okrągłymi komórkami 16 mm, a także wszystkimi odczynnikami wymaganymi do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcjami.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (mod. Winkler method) | detection method - | detection method photometric (mod. Winkler method) | detection method photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromate) |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 0.5-3000 mg/L (BOD) | measuring range - | measuring range 0.5-12.0 mg/L (O2) | measuring range 5.0-80.0 mg/L (COD) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility - | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| usage sufficient for 50 tests | usage 12 sufficient for 1 L | usage sufficient for 25 tests | usage sufficient for 25 tests |
| application(s) aquaculture | application(s) aquaculture | application(s) aquaculture | application(s) aquaculture |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Brain,Respiratory Tract
hcodes
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1006870001 | 04022536751351 |
-
Can you send the test protocol for using this reagent. The equipment involved and others