Yes, other spectrophotometers can work with this kit as well. The recommended wavelength for measurement is 500 nm.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 896,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
896,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Test ogniw tlenowych, photometric, 0.5-12.0 mg/L (O2), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
oxygen
measuring range
0.5-12.0 mg/L (O2)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
environmental
ground and surface water
swimming pools
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (mod. Winkler method)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: fotometryczna 0,5 - 12,0 mg/l O₂ Spectroquant®
Metoda jest analogiczna do DIN EN 25813-21. Spectroquant® Oxygen Cell Test umożliwia dokładne ilościowe określenie stężenia tlenu w próbkach wodnych. Zastosowana metoda: Tlen utlenia mangan(II) do manganu(III). W kwaśnym roztworze mangan(III) reaguje z Titriplex® II, tworząc czerwony kompleks, który jest oznaczany fotometrycznie (zmodyfikowana metoda Winklera). Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną instrukcją. Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Metoda jest analogiczna do DIN EN 25813-21. Spectroquant® Oxygen Cell Test umożliwia dokładne ilościowe określenie stężenia tlenu w próbkach wodnych. Zastosowana metoda: Tlen utlenia mangan(II) do manganu(III). W kwaśnym roztworze mangan(III) reaguje z Titriplex® II, tworząc czerwony kompleks, który jest oznaczany fotometrycznie (zmodyfikowana metoda Winklera). Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną instrukcją. Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
hello, I was wondering if I can use any spectrophotometer to measure with this kit. And also I would like to know at which waveband I should measure. Thanks