Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 set | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 461,00 zł |
Informacje o tej pozycji
461,00 zł
product line
Spectroquant®
Quality Segment
form
solid
usage
12 sufficient for 1 L
analyte functional class(es)
biochemical oxygen demand (BOD)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
oil and petrochemicals
seawater
wastewater
storage temp.
15-25°C
General description
BZT (biochemiczne zapotrzebowanie na tlen) definiuje się jako masę tlenu zużywaną przez mikroorganizmy do oksydacyjnej degradacji substancji organicznych w próbce. Zastosowanie testu komórkowego pozwala na łatwe i skuteczne oznaczenie BZT, zgodnie ze zmodyfikowaną metodą Winklera. Wszystkie nasze zestawy testów komórkowych i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Zestaw Spectroquant® Cell Test for BOD zawiera trzy puste okrągłe kuwety o średnicy 16 mm oraz wszystkie odczynniki wymagane do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcją.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) aquaculture | application(s) aquaculture | application(s) aquaculture | application(s) aquaculture |
| product line Spectroquant® | product line Spectroquant® | product line Spectroquant® | product line Spectroquant® |
| usage 12 sufficient for 1 L | usage sufficient for 50 tests | usage sufficient for 25 tests | usage sufficient for 25 tests |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| analyte functional class(es) biochemical oxygen demand (BOD) | analyte functional class(es) biochemical oxygen demand (BOD) | analyte functional class(es) - | analyte functional class(es) chemical oxygen demand (COD) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2