Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 763,00 zł |
Informacje o tej pozycji
763,00 zł
Nazwa produktu
Test amonowy, photometric, 2.0-150 mg/L (NH4-N), 2.6-193 mg/L (NH4+), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 100 tests
specific analyte(s)
ammonium
measuring range
2.0-150 mg/L (NH4-N), 2.4-193 mg/L (NH3), 2.6-193 mg/L (NH4+)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
biotechnology/fermenter
disposal drainage water
drinking water
food testing
ground and surface water
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Indophenol blue)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda jest analogiczna do EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1 i DIN 38406-5.
Ten test odczynnikowy Spectroquant® Ammonium Reagent Test umożliwia bezcyjankowe ilościowe oznaczanie amonu w ściekach, wodach gruntowych, wodach powierzchniowych i wodzie morskiej. Zazwyczaj amon dostaje się do źródeł wody jako spływ z nawożonych obszarów rolniczych, a podwyższone poziomy są ważnymi wskaźnikami zanieczyszczenia kałem.
Inne obszary zastosowań to analiza żywności i napojów oraz próbek środowiskowych i rolniczych (np. gleby).
Zestawy Spectroquant® Reagent Test Kits zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcjami.
Wszystkie nasze zestawy testów komórkowych i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium |
| detection method photometric (Indophenol blue) | detection method photometric (Indophenol blue) | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| measuring range 2.0-150 mg/L (NH4-N), 2.6-193 mg/L (NH4+), 2.4-193 mg/L (NH3) | measuring range 0.010-3.00 mg/L (NH4-N), 0.013-3.86 mg/L (NH4+) | measuring range 0.5-10 mg/L (NH4+) | measuring range 0.05-0.8 mg/L (NH4+) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MQuant® |
| usage sufficient for 100 tests | usage sufficient for 250 tests (depending on package size), sufficient for 500 tests | usage - | usage - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test amonowy
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
hcodes
Protokoły
Step-by-step method describing the photometric determination of ammonium ions in effluents using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric measurement of ammonium ions in compost samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of ammonium ions in mineral fertilizer samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Produkty
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Comprehensive water analysis with Spectroquant® systems, test kits, and reference materials for accurate, reliable, and compliant results.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1006830001 | 04022536750798 |