Przejdź do
1.00613
Nitrogen (total) Cell Test, photometric
photometric, 0.5-15.0 mg/L (N), Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
789,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
789,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Azot (całkowity) Test komórkowy, photometric, 0.5-15.0 mg/L (N), Spectroquant®
Quality Level
product line
Spectroquant®
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
nitrogen
measuring range
0.5-15.0 mg/L (N)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
disposal drainage water
environmental
ground and surface water
milk and dairy products
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Koroleff digestion, 2,6-dimethylphenol)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: fotometryczna, DMP 0,5 - 15,0 mg/l N Spectroquant®
Metoda odpowiada normie ISO 23697-1, normie standaryzującej stosowanie tej "metody zamkniętej probówki na małą skalę" dla tego ważnego parametru. Fermentacja jest analogiczna do EN ISO 11905-1. Oznaczanie azotanów jest analogiczne do normy DIN 38405-9.
Test komórkowy Spectroquant® Nitrogen (total) Cell Test umożliwia wiarygodne oznaczenie azotu całkowitego w próbkach wody. Azot całkowity jest sumą całkowitego azotu Kjeldahla (azot organiczny i amoniak), azotanów i azotynów. Przed oznaczeniem próbka musi zostać poddana trawieniu w celu przeniesienia organicznych i nieorganicznych związków zawierających azot do azotanu, który następnie reaguje do związku analizowanego fotometrycznie.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi odczynnikami wymaganymi do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcjami.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.147631.145371.00614
detection method
photometric (Koroleff digestion, 2,6-dimethylphenol)
detection method
photometric (Koroleff digestion, 2,6-dimethylphenol)
detection method
photometric (Koroleff digestion, nitrospectral)
detection method
photometric (2,6-Dimethylphenol)
specific analyte(s)
nitrogen
specific analyte(s)
nitrogen
specific analyte(s)
nitrogen
specific analyte(s)
nitrate
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
0.5-15.0 mg/L (N)
measuring range
10-150 mg/L (N)
measuring range
0.5-15.0 mg/L (N)
measuring range
102-996 mg/L (NO3-), 23-255 mg/L (NO3-N)
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
usage
sufficient for 25 tests
usage
sufficient for 25 tests
usage
sufficient for 25 tests
usage
sufficient for 25 tests
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azot (całkowity) Test komórkowy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
84.2 °F
flash_point_c
29 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Soil analysis to determine nitrogen (total) content using Spectroquant® Nitrogen Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers by phosphorus molybdenum blue method.
Produkty
Water quality can impact the accuracy of the Kjeldahl method. Avoid contaminants and assure results by selecting the optimal water purification solution.
Explore the Total Nitrogen Analysis kit for rapid, precise measurement of total nitrogen in water and wastewater, supporting reliable environmental monitoring.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100613000104022536733821