Przejdź do
1.14537
Azot (całkowity) Test komórkowy
photometric, 0.5-15.0 mg/L (N), Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
876,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
876,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
nitrogen
measuring range
0.5-15.0 mg/L (N)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
disposal drainage water
environmental
ground and surface water
milk and dairy products
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Koroleff digestion, nitrospectral)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: fotometryczna 0,5 - 15,0 mg/l N Spectroquant®
Analiza jest analogiczna do DIN EN ISO 11905-1.
Test komórkowy na azot (całkowity) Spectroquant® umożliwia wiarygodne oznaczenie azotu całkowitego w próbkach wody. Azot całkowity jest sumą całkowitego azotu Kjeldahla (azot organiczny i zredukowany, amoniak), azotanów i azotynów. Przed oznaczeniem próbka musi zostać poddana trawieniu w celu przeniesienia organicznych i nieorganicznych związków zawierających azot do azotanu, który następnie reaguje z analizowanym fotometrycznie związkiem.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)