Przejdź do
1.00599
Chlorine Test, photometric
photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
411,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
411,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test chloru, photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 200 tests ((free chlorine) or 100 (free chlorine) + 100 (total chlorine))
specific analyte(s)
chlorine
measuring range
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
disinfection control
drinking water
ground and surface water
swimming pools
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (DPD)
storage temp.
15-25°C
General description
(wolny i całkowity chlor) Metoda: Fotometryczna, 0,010 - 6,00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Ten test chloru Spectroquant® umożliwia dokładne oznaczenie ilościowe. Chlorowane środki dezynfekujące są nadal w powszechnym użyciu na całym świecie, a ich głównym zastosowaniem jest chlorowanie wody pitnej i basenów. W słabo kwaśnym roztworze wolny chlor reaguje z dipropylo-p-fenylenodiaminą (DPD), tworząc czerwono-fioletowy barwnik, który jest oznaczany fotometrycznie. W obecności jodku potasu, w tej reakcji mierzony jest również połączony chlor.
Metoda jest analogiczna do EPA 330.5, APHA 4500-Cl2 G i DIN EN ISO 7393-2.
Wszystkie nasze zestawy testowe do komórek i odczynników są wyposażone w unikalny Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Zestawy Spectroquant® Reagent Test Kits zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcją.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.006021.148261.11113
detection method
photometric (DPD)
detection method
photometric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
measuring range
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
measuring range
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
measuring range
0.25-15 mg/L (Cl2)
measuring range
-
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Prove 100 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test chloru
signalword
Danger
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazardExclamation mark
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Preparation of a standard solution for total chlorine.
Przygotowanie standardowego roztworu chloru całkowitego.
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Wyświetl wszystkie protokoły
Powiązane treści
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100599000104022536733777
Questions
  1. Buenos días, ¿A qué longitud de onda se realiza el ensayo?. Gracias
    1 answer
    1. The test is performed at 550 nm.