Merck
1.00602
Chlorine Test, photometric
photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Wybierz wielkość
200 TESTS
496,00 zł
1200 TESTS
1340,00 zł
496,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test chloru, photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
usage
sufficient for 1200 tests (total chlorine)
sufficient for 200 tests (depending on package size)
specific analyte(s)
chlorine
measuring range
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
disinfection control
drinking water
ground and surface water
swimming pools
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100 (plus)
for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric
storage temp.
15-25°C
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
1.005991.148261.00598
detection method
photometric
detection method
photometric (DPD)
detection method
colorimetric
detection method
photometric (DPD)
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
measuring range
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
measuring range
0.25-15 mg/L (Cl2)
measuring range
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Prove 600
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
product line
-
product line
Spectroquant®
General description
(chlor całkowity) Metoda: Fotometryczna, 0,010 - 6,00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Ten test chloru Spectroquant® umożliwia dokładne oznaczenie ilościowe. Chlorowane środki dezynfekujące są nadal w powszechnym użyciu na całym świecie, a ich głównym zastosowaniem jest chlorowanie wody pitnej i basenów. W słabo kwaśnym roztworze wolny chlor reaguje z dipropylo-p-fenylenodiaminą (DPD), tworząc czerwono-fioletowy barwnik, który jest oznaczany fotometrycznie. W obecności jodku potasu, w reakcji tej mierzony jest również połączony chlor.
Metoda jest analogiczna do EPA 330.5, APHA 4500-Cl2 G i DIN EN ISO 7393-2.
Wszystkie nasze zestawy testowe komórek i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Zestawy Spectroquant® Reagent Test Kits zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcją.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Dowiedz się więcej o kontroli dezynfekcji i jak wybrać odpowiedni środek dezynfekujący spośród różnych opcji dostępnych w metodach i oprzyrządowaniu opartym na fotometrii i reflektometrii.
Protokoły
Przygotowanie standardowego roztworu chloru całkowitego.
Preparation of a standard solution for total chlorine.