Przejdź do
1.00598
Chlorine Test, photometric
photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
425,00 zł
1200 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
425,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test chloru, photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Quality Level
product line
Spectroquant®
usage
sufficient for 1200 tests (free chlorine), sufficient for 200 tests (depending on package size)
specific analyte(s)
chlorine
measuring range
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
disinfection control
drinking water
ground and surface water
swimming pools
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (DPD)
storage temp.
15-25°C
General description
(wolny chlor) Metoda: fotometryczna, DPD 0,010 - 6,00 mg/l Cl₂ Spectroquant®
Ten test chloru Spectroquant® umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie chloru w różnych wodach. Chlorowane środki dezynfekujące są nadal w powszechnym użyciu na całym świecie, a ich głównym zastosowaniem jest chlorowanie wody pitnej i basenów. W słabo kwaśnym roztworze wolny chlor reaguje z dipropylo-p-fenylenodiaminą (DPD), tworząc czerwono-fioletowy barwnik, który jest oznaczany fotometrycznie.
Metoda jest analogiczna do EPA 330.5, APHA 4500-Cl2 G i DIN EN ISO 7393-2.
Wszystkie nasze zestawy testowe do komórek i odczynników są wyposażone w unikalny Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Zestawy Spectroquant® Reagent Test Kits zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcją.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.148261.144341.00602
detection method
photometric (DPD)
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
photometric
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
measuring range
0.25-15 mg/L (Cl2)
measuring range
0.010-0.30 mg/L (Cl2)
measuring range
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Prove 100 (plus)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test chloru
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
Spectrophotometric determination of bromine with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) in drinking water, swimming-pool water, wastewater, and disinfection solutions in a range of 0.020 – 10.00 mg/L.
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Produkty
Dowiedz się więcej o kontroli dezynfekcji i jak wybrać odpowiedni środek dezynfekujący spośród różnych opcji dostępnych w metodach i oprzyrządowaniu opartym na fotometrii i reflektometrii.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100598000104022536733753
100598000204022536733760