Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 625,00 zł |
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
625,00 zł
Nazwa produktu
ortho-Phosphoric acid 85%, for HPLC LiChropur™
vapor density
3.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 25 °C)
product line
LiChropur™
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
85%
technique(s)
HPLC: suitable
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
30.5 cSt(20 °C)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
solubility
water: soluble at 20 °C
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
General description
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration 85% | concentration 85% phosphoric acid | concentration - | concentration 85% phosphoric acid |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form solid |
| solubility water: soluble at 20 °C | solubility - | solubility - | solubility 750-850 g/L |
| pH <0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH <0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH <0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH <0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O) |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. 2-30°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ortho-Phosphoric acid 85%
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash