Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 247,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 521,00 zł |
Informacje o tej pozycji
247,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (acidimetric)
form
solid
impurities
≤0.01% reductants (as P2O5), ≤20 ppm nitrogen (N), ≤50 ppm insolubles
pH
1 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
420 °C (closed capillary tube)
density
2.28 g/cm3 at 20-25 °C
bulk density
700 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 ppm, nitrate (NO3-): ≤5 ppm
cation traces
As: ≤200 ppm, Ca: ≤50 ppm, Cd: ≤5 ppm, Co: ≤5 ppm, Cu: ≤5 ppm, Fe: ≤10 ppm, K: ≤20 ppm, Mg: ≤10 ppm, Mn: ≤5 ppm, NH4+: ≤10 ppm, Na: ≤50 ppm, Ni: ≤5 ppm, Pb: ≤5 ppm, Sb: ≤10 ppm, Zn: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤50 ppm
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[P]21(=O)O[P]3(=O)O[P](=O)(O2)O[P](=O)(O1)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
InChI key
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synteza nowych związków azowych opartych na N-(4-hydroksyfenylo)maleimidzie i N-(4-metylofenylo)maleimidzie...: W pracy przedstawiono syntezę nowych związków azowych z wykorzystaniem pięciotlenku di-fosforu, demonstrując jego użyteczność w ułatwianiu złożonych reakcji w syntezie organicznej, w szczególności w tworzeniu N-podstawionych pochodnych maleimidu kluczowych w chemii analitycznej do wykrywania oddziaływań molekularnych (Mohammed IA et al., 2010).
Analysis Note
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 50 ppm
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 50 ppm
Azot całkowity (N): ≤ 20 ppm
Chlorek (Cl): ≤ 10 ppm
Azotan (NO₃): ≤ 5 ppm
As (Arsen): ≤ 200 ppm
Ca (Wapń): ≤ 50 ppm
Cd (Kadm): ≤ 5 ppm
Co (Kobalt): ≤ 5 ppm
Cu (Miedź): ≤ 5 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 10 ppm
K (Potas): ≤ 20 ppm
Mg (Magnez): ≤ 10 ppm
Mn (Mangan): ≤ 5 ppm
NH₄ (Amon): ≤ 10 ppm
Na (Sód): ≤ 50 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 5 ppm
Pb (Ołów): ≤ 5 ppm
Sb (Antymon): ≤ 10 ppm
Zn (Cynk): ≤ 5 ppm
Substancja redukująca (P₂O₃): ≤ 0.01 %
Odpowiada ACS, ISO, Reag. Ph Eur
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| mp 420 °C (closed capillary tube) | mp 420 °C (closed capillary tube) | mp 340 °C (lit.) | mp 340 °C (lit.) |
| bulk density 700 kg/m3 | bulk density 700 kg/m3 | bulk density - | bulk density - |
| grade ACS reagent | grade - | grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade - |
| anion traces chloride (Cl-): ≤10 ppm, nitrate (NO3-): ≤5 ppm | anion traces chloride (Cl-): 50 ppm | anion traces chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg | anion traces - |
| vapor pressure <0.1 hPa ( 20 °C) | vapor pressure <0.1 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 384 °C), 10 mmHg ( 238 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 384 °C), 10 mmHg ( 238 °C) |
| form solid | form solid | form powder or crystals | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under pięciotlenek di-fosforu
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1005700500 | 04022536008059 |
| 1005700100 | 04022536008042 |