Przejdź do
214701
Phosphorus pentoxide
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Phosphoric anhydride, Phosphorus(V) oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
103,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
251,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
453,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
979,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
P2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.94
MDL number:
UNSPSC Code:
12352303
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-236-1
NACRES:
NA.21
Assay:
99%
Form:
powder
103,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 384 °C), 10 mmHg ( 238 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
powder
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L)
mp
340 °C (lit.)
density
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
As: ≤100 mg/kg, Fe: ≤100 mg/kg, heavy metals (as Pb): ≤0.02%
SMILES string
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
InChI key
YWEUIGNSBFLMFL-UHFFFAOYSA-N
General description
Phosphorus pentoxide is a deliquescent compound prepared by reacting phosphorus with air. It is a commonly used as dehydrating and condensing agent in organic synthesis.
Application
Phosphorus pentachloride has been used for the vaccum distillation of 1-methyl-2-pyrrolidinone (NMP), which was employed as mobile phase in a chromatographic analysis.
It may be used as one of the reaction components in the synthesis of dichlorine heptoxide (Cl2O7) and transition-metal phosphides (Ni2P, Co2P and MoP). P2O5 supported on alumina can be used for the solvent-free and microwave-assisted preparation of 1, 5-benzodiazepine analogs. P2O5/KX (X = Br, I) reagent system may be used for the transformation of alcohols into the corresponding alkyl iodides and bromides.
Dehydrating agent used for halogenation with tetrabutylammonium halides.
Process for Producing Halogenated Heteroaryl Compounds
Phosphorus pentoxide/methanesulfonic acid (PPMA) may be used as a condensing agent and solvent for the synthesis of:
  • High molecular weight poly(benzoxazole)s via direct polycondensation of aromatic dicarboxylic acids containing phenyl ether structure with 3,3′-dihydroxybenzidine dihydrochloride.
  • Aromatic poly(phenylene ether ether ketone)s via direct self-polycondensation of 4-(4′-phenoxyphenoxy)benzoic acids.
  • 1,3-1H-dibenzimidazole-benzene by the reaction of isophthalic acid with 1,2-diaminobenzene.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
902160796091.00570
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
assay
99%
assay
99%
assay
≥98.0% (T)
assay
≥98% (acidimetric)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L)
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L)
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L)
pH
1 (20 °C, 5 g/L in H2O)
cation traces
As: ≤100 mg/kg, heavy metals (as Pb): ≤0.02%, Fe: ≤100 mg/kg
cation traces
As: ≤100 mg/kg, Fe: ≤100 mg/kg, heavy metals (as Pb): ≤0.02%
cation traces
As: ≤100 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤10 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
As: ≤200 ppm, Ca: ≤50 ppm, Cd: ≤5 ppm, Co: ≤5 ppm, Cu: ≤5 ppm, Fe: ≤10 ppm, K: ≤20 ppm, Mg: ≤10 ppm, Mn: ≤5 ppm, NH4+: ≤10 ppm, Na: ≤50 ppm, Ni: ≤5 ppm, Pb: ≤5 ppm, Sb: ≤10 ppm, Zn: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤50 ppm
vapor pressure
1 mmHg ( 384 °C), 10 mmHg ( 238 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 384 °C), 10 mmHg ( 238 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 384 °C), 10 mmHg ( 238 °C)
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphorus pentoxide
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?