Merck
452289
Sigma-Aldrich
Phosphoric acid
greener alternative
≥85 wt. % in H2O, ≥99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Orthophosphoric acid
Wybierz wielkość
50 ML
758,00 zł
250 ML
2710,00 zł
758,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 ML
758,00 zł
250 ML
2710,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H3PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.00
Beilstein:
1921286
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
758,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
3.4 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.999% trace metals basis
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
≥85 wt. % in H2O
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
gęstość
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Klucz InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SRC(6714)
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Zastosowanie
Phosphoric acid can be used for a variety of applications, such as:
  • a medium for corrosion inhibition on mild steel[1]
  • an activating agent in the preparation of activated carbon[2]
  • enhancement of electrochemical performance of the substrates for energy devices[3]
  • in the development of polymeric membranes for proton exchange membrane (PEM) based fuel cells[4][5][6]
Opakowanie
Packaged in poly bottles
Inne uwagi
Stężony kwas fosforowy to około 85% H3PO4 (wodny).
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Activation of graphene aerogel with phosphoric acid for enhanced electrocapacitive performance
Sun X, et al.
Carbon, 92, 1-10 (2015)
Preparation and characterization of activated carbon from bamboo by microwave-induced phosphoric acid activation
Liu Q, et al.
Industrial Crops and Products, 31(2), 233-238 (2010)
Physicochemical properties of phosphoric acid doped polybenzimidazole membranes for fuel cells
He R, et al.
Journal of Membrane Science , 277(1-2), 38-45 (2006)
Eco friendly inhibitor for corrosion inhibition of mild steel in phosphoric acid medium
Gunasekaran G and Chauhan LR
Electrochimica Acta, 49(25), 4387-4395 (2004)
Proton-conducting membranes based on benzimidazole polymers for high-temperature PEM fuel cells. A chemical quest
Asensio JA, et al.
Chemical Society Reviews, 39(8), 3210-3239 (2010)
Produkty
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf