Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 515,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
515,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
form
crystals
impurities
≤100 ppm Insoluble matter
loss
22.0- 25.0% loss on drying, 120 °C
mp
78-90 °C (anhydrous substance)
solubility
water: soluble at 20 °C
density
1.62 g/cm3
bulk density
980 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 ppm, sulfate (SO42-): ≤100 ppm
cation traces
Ca: ≤100 ppm, Cu: ≤10 ppm, Fe: ≤50 ppm, NH4+: ≤30 ppm, Pb: ≤20 ppm, heavy metals (as Pb): ≤50 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mo](=O)(=O)=O.[Mo](=O)(=O)=O.[Mo](=O)(=O)=O.[Mo](=O)(=O)=O.[Mo](=O)(=O)=O.[Mo](=O)(=O)=O.[Mo](=O)(=O)=O.[Mo](=O)(=O)=O.[Mo](=O)(=O)=O.[Mo](=O)(=O)=O.[Mo](=O)(=O)=O.[Mo](=O)(=O)=O.[P](=O)(O)(O)O.O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI key
PDDXOPNEMCREGN-UHFFFAOYSA-N
Application
- Indukowane klastrami polioksometalanowymi nanocząstki tlenków o wysokiej entropii poniżej 1 nm jako fotoelektrokatalizatory dla baterii cynkowo-powietrznych: Badania ilustrują integrację hydratu kwasu molibdenofosforowego w opracowywaniu nanosieci tlenkowych o wysokiej entropii, poprawiających właściwości fotoelektrokatalityczne do zastosowań w magazynowaniu energii, w szczególności w bateriach cynkowo-powietrznych (Ge et al., 2024).
- Wspomagana mikrofalami synteza monowarstwowych nanosieci i nanorurek polioksometalanu-Dy(2)O(3): Badanie to pokazuje syntezę nanosieci i nanorurek tlenku dysprozu przy użyciu hydratu kwasu molibdenofosforowego, podkreślając jego rolę w syntezie zaawansowanych materiałów za pomocą procesów wspomaganych mikrofalami (Dipalo et al., 2024).
- Dopasowanie porowatych cieczy jonowych typu III do ulepszonej katalizy dwufazowej ciecz-ciecz: Wykorzystanie hydratu kwasu molibdenofosforowego w modyfikacji cieczy jonowych zapewnia wgląd w ich zastosowanie w katalizie, w szczególności w zwiększaniu wydajności układów dwufazowych ciecz-ciecz (Wu et al., 2024).
- Puste nanostruktury pochodzące z ZIFs poprzez strategię silnego/słabego koetingu dla akumulatorów Zn-Air o długiej żywotności: Zastosowanie hydratu kwasu molibdenofosforowego w rozwoju pustych nanostruktur zeolitowych imidazolanów (ZIFs) stanowi nowatorskie podejście do poprawy trwałości i wydajności baterii cynkowo-powietrznych (Li et al., 2024).
- Polyoxometalates Mediated Amyloid Fibrillation Dynamics and Restoration of Enzyme Activity of Hen Egg White Lysozyme Treated under Cold Atmospheric Pressure Plasma: W artykule omówiono biomedyczne zastosowania wodzianu kwasu molibdenofosforowego, w szczególności jego rolę w modulowaniu fibrylacji białek i przywracaniu aktywności enzymów, prezentując znaczący wgląd w zastosowania terapeutyczne i biochemiczne (Kalita et al., 2024).
Analysis Note
Chlorek (Cl): ≤ 50 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 100 ppm
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 50 ppm
Ca (Wapń): ≤ 100 ppm
Cu (Miedź): ≤ 10 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 50 ppm
NH₄ (Amon): ≤ 30 ppm
Pb (Ołów): ≤ 20 ppm
Strata przy suszeniu (120 °C): 22.0 - 25.0 %
Odpowiada ACS,Reag. Ph Eur
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade ACS reagent | grade - | grade - | grade ACS reagent |
| agency reag. Ph. Eur. | agency - | agency - | agency - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form crystals | form solid | form solid | form crystals |
| solubility water: soluble at 20 °C | solubility water: soluble at 20 °C | solubility water: soluble at 20 °C | solubility - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1005320025 | 04022536007458 |
| 1005320100 | 04022536007465 |