Przejdź do
1.00519
Perchloric acid
70-72%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Perchloric acid, PCA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
0.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
381,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
617,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
644,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
6 x 1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3150,00 zł
4 x 2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.46
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
MDL number:
Concentration:
70.0-72.0% HClO4
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Safebreak bottle (glass/PE)
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas nadchlorowy 70-72%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
70.0-72.0% HClO4
impurities
≤0.02 ppm Ba (Barium), ≤0.02 ppm Be (Beryllium), ≤0.02 ppm Li (Lithium), ≤0.02 ppm Mn (Manganese), ≤0.02 ppm Sr (Strontium), ≤0.05 ppm Al (Aluminium), ≤0.05 ppm As (Arsenic), ≤0.05 ppm Cd (Cadmium), ≤0.05 ppm Co (Cobalt), ≤0.05 ppm Ge (Germanium), ≤0.05 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.05 ppm Pb (Lead), ≤0.05 ppm Tl (Thallium), ≤0.05 ppm V (Vanadium), ≤0.1 ppm Ag (Silver), ≤0.1 ppm Bi (Bismuth), ≤0.1 ppm Cu (Copper), ≤0.1 ppm K (Potassium), ≤0.1 ppm Ni (Nickel), ≤0.1 ppm Ti (Titanium), ≤0.1 ppm Zn (Zinc), ≤0.1 ppm Zr (Zirconium), ≤0.5 ppm Ca (Calcium), ≤0.5 ppm Free chlorine (Cl), ≤0.5 ppm Mg (Magnesium), ≤0.5 ppm Na (Sodium), ≤1 ppm Heavy metals (as Pb), ≤1.0 ppm Fe (Iron), ≤10 ppm Chlorate (ClO3), ≤10 ppm Sulfate (SO4), ≤10 ppm Total nitrogen (N), ≤3 ppm Chloride (Cl), ≤5 ppm Phosphate and Silicate (as SiO2)
ign. residue
≤0.003% (as sulfate)
color
APHA: ≤10
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
bp
198.7 °C/1013 hPa
mp
-18 °C
solubility
water: soluble
density
1.68 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Optymalizacja modyfikacji selenylacji polisacharydów czosnku w oparciu o działanie wzmacniające odporność: W tym badaniu zbadano proces optymalizacji selenylacji polisacharydów czosnku, mający na celu zwiększenie ich właściwości wzmacniających odporność. Kwas nadchlorowy odegrał rolę w fazie przygotowawczej, ułatwiając modyfikację polisacharydów w celu osiągnięcia lepszej bioaktywności (Gao et al., 2016).
  • Synteza i charakterystyka izodifenylofluorindonu i izodifenylofluorindinonu: Badania koncentrowały się na syntezie nowych związków fluorowanych, w których kwas nadchlorowy był wykorzystywany jako katalizator do promowania tworzenia tych złożonych cząsteczek, podkreślając jego użyteczność w syntetycznej chemii organicznej (Zissimou et al., 2018).
  • Kokrystalizacja światłoczułych energetycznych kompleksów nadchloranu miedzi(II): Pochodne kwasu nadchlorowego zostały zbadane pod kątem ich potencjału w tworzeniu stabilnych, światłoczułych materiałów odpowiednich do zastosowań energetycznych, demonstrując wszechstronność kwasu w materiałoznawstwie (Evers et al., 2014).
  • Wczesne molekularne biomarkery stresu oksydacyjnego w niedokrwiennym półcieniu w ostrym udarze mózgu: Badanie obejmuje wykorzystanie kwasu nadchlorowego do ekstrakcji i stabilizacji biomarkerów z próbek biologicznych, niezbędnych do dokładnej diagnostyki i leczenia udaru mózgu (Lorenzano et al., 2019).
  • Ulepszony, wysokowydajny test do oceny aktywności antycholinergicznej w surowicy: W ramach tych badań opracowano nowatorską metodę oznaczania wykorzystującą kwas nadchlorowy do ekstrakcji i ilościowego oznaczania aktywności antycholinergicznej z próbek surowicy, oferując postęp w badaniach farmakologicznych (Nobrega et al., 2017).
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne): 70,0 - 72,0 %
Tożsamość: przechodzi test
Gęstość (d 20/20): ok. 1,7
Kolor: ≤ 10 Hazen
Chloran (ClO₃): ≤ 10 ppm
Chlorek (Cl): ≤ 3 ppm
Wolny chlor (Cl): ≤ 0.5 ppm
Fosforan i krzemian (jako SiO₂): ≤ 5 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 10 ppm
Azot całkowity (N): ≤ 10 ppm
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 1 ppm
Ag (srebro): ≤ 0.1 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,05 ppm
As (Arsen): ≤ 0,05 ppm
Ba (Bar): ≤ 0,02 ppm
Be (Beryl): ≤ 0.02 ppm
Bi (Bizmut): ≤ 0.1 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0.5 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0.05 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0.05 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0,1 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 1,0 ppm
Ge (German): ≤ 0,05 ppm
K (Potas): ≤ 0,1 ppm
Li (Lit): ≤ 0.02 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0,5 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,02 ppm
Mo (Molibden): ≤ 0,05 ppm
Na (Sód): ≤ 0,5 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.1 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0.05 ppm
Sr (Stront): ≤ 0.02 ppm
Ti (Tytan): ≤ 0.1 ppm
Tl (Tal): ≤ 0.05 ppm
V (Wanad): ≤ 0.05 ppm
Zn (cynk): ≤ 0,1 ppm
Zr (cyrkon): ≤ 0,1 ppm
Pozostałość po zapaleniu (jako siarczan): ≤ 0,003 %
zgodne z ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.005181.0051730755-M
concentration
70.0-72.0% HClO4
concentration
60.0-62.0% HClO4
concentration
-
concentration
-
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas nadchlorowy 70-72%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Photometric determination subsequent to acid mineralisation
Produkty
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Photometric assessment of bromate in drinking water samples using Spectroquant® photometer and test kits, along with 3,3'-dimethylnaphthidine and potassium iodide.
Zobacz wszystkie artykuły
Powiązane treści
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100519251404022536899756
100519250104022536581644
100519101004054839164163
100519051004054839164170
100519251004027269218164
100519100104022536581637
100519101604022536899749
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Buongiorno, chiedo se questo prodotto ha una purezza adatta allla preparazione di campioni per l'analisi ICP-OES. Grazie, Matteo
    1 answer
    1. This product may not be suitable for ICP analysis. Please consider product PX0398 for ICP-OES analysis. Please see the link below to review this product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/mm/px0398