Przejdź do
1.00518
Perchloric acid
60%, for analysis EMSURE® ACS
Synonim(y):
Perchloric acid, PCA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
555,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
6 x 1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2840,00 zł
4 x 2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.46
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
MDL number:
Concentration:
60.0-62.0% HClO4
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
555,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Fiber carton
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas nadchlorowy 60%, for analysis EMSURE® ACS
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
60.0-62.0% HClO4
impurities
≤0.02 ppm Ba (Barium), ≤0.02 ppm Be (Beryllium), ≤0.02 ppm Li (Lithium), ≤0.02 ppm Mn (Manganese), ≤0.02 ppm Sr (Strontium), ≤0.05 ppm Al (Aluminium), ≤0.05 ppm As (Arsenic), ≤0.05 ppm Cd (Cadmium), ≤0.05 ppm Co (Cobalt), ≤0.05 ppm Ge (Germanium), ≤0.05 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.05 ppm Pb (Lead), ≤0.05 ppm Tl (Thallium), ≤0.05 ppm V (Vanadium), ≤0.1 ppm Ag (Silver), ≤0.1 ppm Bi (Bismuth), ≤0.1 ppm Cu (Copper), ≤0.1 ppm K (Potassium), ≤0.1 ppm Ni (Nickel), ≤0.1 ppm Ti (Titanium), ≤0.1 ppm Zn (Zinc), ≤0.1 ppm Zr (Zirconium), ≤0.5 ppm Ca (Calcium), ≤0.5 ppm Free chlorine (Cl), ≤0.5 ppm Mg (Magnesium), ≤0.5 ppm Na (Sodium), ≤1 ppm Heavy metals (as Pb), ≤1.0 ppm Fe (Iron), ≤10 ppm Chlorate (ClO3), ≤10 ppm Sulfate (SO4), ≤10 ppm Total nitrogen (N), ≤3 ppm Chloride (Cl), ≤5 ppm Phosphate and Silicate (as SiO2)
ign. residue
≤30 ppm (as sulfate)
color
APHA: ≤10
density
1.53 g/cm3 at 15 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Hierarchiczne hybrydowe nanosłupki polianilinowo-metalowe 3D: Badanie to pokazuje użyteczność 60% kwasu nadchlorowego w wytwarzaniu hybrydowych nanosłupków polianilinowo-metalowych, które są wykorzystywane do zastosowań antybakteryjnych. Badania podkreślają innowacyjne zastosowania w materiałoznawstwie, przyczyniając się do postępu w nanotechnologii i zastosowaniach biobójczych (Kim et al., 2021).
  • Wysoce czułe oznaczanie lewodopy: Rola 60% kwasu nadchlorowego w chemii analitycznej została zaprezentowana poprzez jego zastosowanie w czułym oznaczaniu lewodopy za pomocą adsorpcyjnej woltamperometrii strippingowej. Metoda ta znacznie zwiększa możliwości analityczne w zakresie badania środków farmakologicznych (Górska et al., 2020).
  • Mechanizm zwiększonego przywiązania i proliferacji fibroblastów: W tym artykule zbadano, w jaki sposób 60% kwas nadchlorowy jest wykorzystywany do obróbki powierzchni w celu poprawy przyczepności i proliferacji komórek, co jest niezbędnym badaniem dla zastosowań materiałoznawczych mających na celu inżynierię biomedyczną i regenerację tkanek (Ni et al., 2014).
  • Intensywność pikseli i wymiar fraktalny zmian okołowierzchołkowych: Szczegółowo opisano zastosowanie 60% kwasu nadchlorowego w badaniach stomatologicznych w celu poprawy obrazowania i diagnostyki zmian okołowierzchołkowych. Zastosowanie to podkreśla jego znaczenie w zwiększaniu precyzji diagnostycznej w medycynie stomatologicznej (Soğur et al., 2013).
  • Pomiar katecholamin w moczu u myszy w małych próbkach: Badanie to wykorzystuje 60% kwas nadchlorowy do ekstrakcji i pomiaru katecholamin z małych próbek biologicznych, ilustrując jego kluczową rolę w analizie biochemicznej i badaniach farmakokinetycznych (Smith et al., 2013).
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne): 60,0 - 62,0 %
Kolor: ≤ 10 Hazen
Chloran (ClO₃): ≤ 10 ppm
Chlorek (Cl): ≤ 3 ppm
Fosforan i krzemian (jako SiO₂): ≤ 5 ppm
Wolny chlor (Cl): ≤ 0.5 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 10 ppm
Azot całkowity (N): ≤ 10 ppm
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 1 ppm
Ag (srebro): ≤ 0.1 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,05 ppm
As (Arsen): ≤ 0,05 ppm
Ba (Bar): ≤ 0,02 ppm
Be (Beryl): ≤ 0.02 ppm
Bi (Bizmut): ≤ 0.1 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0.5 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0.05 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0.05 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0,1 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 1,0 ppm
Ge (German): ≤ 0,05 ppm
K (Potas): ≤ 0,1 ppm
Li (Lit): ≤ 0.02 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0,5 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,02 ppm
Mo (Molibden): ≤ 0,05 ppm
Na (Sód): ≤ 0,5 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.1 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0.05 ppm
Sr (Stront): ≤ 0.02 ppm
Ti (Tytan): ≤ 0.1 ppm
Tl (Tal): ≤ 0.05 ppm
V (Wanad): ≤ 0.05 ppm
Zn (cynk): ≤ 0,1 ppm
Zr (cyrkon): ≤ 0,1 ppm
Pozostałość po zapaleniu (jako siarczan): ≤ 30 ppm
zgodne z ACS
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
31141324425230755-M
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
concentration
60.0-62.0% HClO4
concentration
60%
concentration
-
concentration
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
1.53 g/cm3 at 15 °C
density
1.535 g/mL at 25 °C
density
1.664 g/mL at 25 °C
density
1.670 g/cm3
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas nadchlorowy 60%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Spectrophotometric method to determine hydroxyproline content in meat and meat products to assess collagen content and evaluate meat quality.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100518100104022536581613
100518251404022536899732
100518101604022536899725
100518250104022536581620