Merck
30755-M
Sigma-Aldrich
Perchloric acid
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 70.0-72.0%
Synonim(y):
PCA
Wybierz wielkość
1 L
899,00 zł
2.5 L
2030,00 zł
899,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
899,00 zł
2.5 L
2030,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
899,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
Poziom jakości
agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Próba
70.0-72.0%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤0.00005% free chlorine (Cl)
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.001% total nitrogen (N)
pozostałość po prażeniu
≤0.003% (as SO4)
kolor
APHA: ≤10
gęstość
1.670 g/cm3
ślady anionów
chlorate (ClO3-): ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.0003%
phosphate, silicate (as SiO2): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
ślady kationów
Ag: ≤0.00001%
Al: ≤0.000005%
As: ≤0.000005%
Ba: ≤0.000002%
Be: ≤0.000002%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000005%
Cu: ≤0.00001%
Fe: ≤0.0001%
Ge: ≤0.000005%
K: ≤0.00001%
Li: ≤0.000002%
Mg: ≤0.00005%
Mn: ≤0.000002%
Mo: ≤0.000005%
Ni: ≤0.00001%
Pb: ≤0.000005%
Sr: ≤0.000002%
Ti: ≤0.00001%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000005%
Zn: ≤0.00001%
Zr: ≤0.00001%
ciąg SMILES
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
Klucz InChI
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas nadchlorowy jest mocnym kwasem, który może być stosowany jako odczynnik w estryfikacji oksydacyjnej aldehydów[1]. Może być również stosowany jako katalizator kondensacji amin i aldehydów w celu syntezy aryloamin.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peroxovanadium-catalyzed oxidative esterification of aldehydes
Gopinath R, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 68, 2944-2947 (2003)
Taro Takami et al.
Cancer research, 67(20), 9844-9851 (2007-10-19)
Hepatocyte growth factor (HGF) has been reported to have both positive and negative effects on carcinogenesis. Here, we show that the loss of c-Met signaling in hepatocytes enhanced rather than suppressed the early stages of chemical hepatocarcinogenesis. c-Met conditional knockout
Alexander Duscha et al.
Cell, 180(6), 1067-1080 (2020-03-12)
Short-chain fatty acids are processed from indigestible dietary fibers by gut bacteria and have immunomodulatory properties. Here, we investigate propionic acid (PA) in multiple sclerosis (MS), an autoimmune and neurodegenerative disease. Serum and feces of subjects with MS exhibited significantly