Przejdź do
33506
Oxalic acid dihydrate
ACS reagent grade, ≥99.5% (manganometric), crystals, puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur.
Synonim(y):
Ethanedioic acid dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
176,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
324,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
568,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2180,00 zł
6 x 1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3860,00 zł
2895,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2CCO2H · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.07
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021701
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-634-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3679436
Assay:
≥99.5% (manganometric)
Form:
crystals
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Oxalic acid dihydrate, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (manganometric)
Quality Level
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
4.4 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.5% (manganometric)
form
crystals
impurities
foreign organic matter, in accordance, ≤0.001% total nitrogen (N)
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
mp
104-106 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
cation traces
Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChI key
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
General description
Oxalic acid dihydrate crystals are monoclinic and exhibit a space group P21/n. Each unit cell contains two molecules. 13C chemical shielding tensors in oxalic acid dihydrate have been evaluated.
Application
Oxalic acid dihydrate has been used to prepare oxalate precursor, which was employed for the synthesis of zinc oxide nanopowders. It may be used to prepare the 0.01M solution of oxalic acid, which was employed in the mobile phase in liquid chromatographic studies.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O03762475378.18242
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
grade
ACS reagent
grade
synthesis grade
assay
≥99.5% (manganometric)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%, 99.5-102.5% (ACS specification)
assay
≥99% (manganometric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
agency
USP/NF, reag. Ph. Eur., reag. ISO
agency
-
agency
-
agency
-
form
crystals
form
-
form
solid
form
solid
cation traces
Ca: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES), Cd: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
Ca: ≤0.001%, Fe: ≤2 ppm, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
José Miguel Hidalgo Herrador et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(16) (2020-08-23)
The use of renewable local raw materials to produce fuels is an important step toward optimal environmentally friendly energy consumption. In addition, the use of these sources together with fossil fuels paves the way to an easier transition from fossil
Jungang Jiang et al.
Carbohydrate polymers, 247, 116727-116727 (2020-08-25)
Nanocellulose is a promising material but its isolation generally requires unrecyclable hazardous chemicals and high energy consumption and its overall yield is low due to the use of high purity cellulose as precursor. In order to overcome these shortcomings, in
13C chemical shielding in oxalic acid, oxalic acid dihydrate, and diammonium oxalate.
Griffin RG, et al.
J. Chem. Phys. , 63(3), 1267-1271 (1975)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
33506-500G04061835365661
33506-250G04061826738757
33506-6X1KG04061832977614
33506-1KG04061826723593
33506-5KG04061832977607
33506-25KG04061832977591