Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
microbiology
1020,00 zł
agency
APHA
Quality Level
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
storage condition
dry media (Keep tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
light brown
pH
6.1-6.5 (25 °C, 55 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
73 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Acetobacter spp., Brettanomyces/Dekkera spp., Lactobacillus spp., Pediococcus spp., bacteria
General description
W celu wykrycia zanieczyszczeń bakteryjnych w drożdżach rozlewowych można dodać cykloheksymid (1 mg/l).
Application
Features and Benefits
- GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane
- Bezpieczny i zrównoważony dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
- Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
- Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
- Wysoka powtarzalność między partiami
- Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
- Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
- Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie
Analysis Note
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Wartość pH (25 °C): 6.1 - 6.5
Odzysk na podłożu testowym (Lactobacillus brevis ATCC 8287): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Lactobacillus lindneri DSMZ 20690): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Pediococcus damnosus ATCC 29358 (WDCM 00022)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): ≥ 70 %
Inkubacja: 1 do 3 dni; 30 °C; Lactobacillen i Pediococcus beztlenowe; Saccharomyces i E.coli tlenowe.
Other Notes
- Kolor przygotowanej pożywki podstawowej jest przejrzysty i lekko brązowy, a kolor pożywki z dodatkiem piwa zależy od koloru piwa.
- Nie używaj zbrylonej lub odbarwionej pożywki.
- Przechowuj płytki w lodówce i chroń je przed światłem dziennym.
- Okres przechowywania przygotowanych płytek wynosi około 1 tygodnia i 2 miesiące w przypadku pożywki dozowanej do butelek, gdy jest przechowywana w temperaturze 2-8°C.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbe id | in situ hybridization: suitable | technique(s) - |
| manufacturer/tradename GranuCult® plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename (HybriScan™) | manufacturer/tradename JRC |
| form granular | form powder | form - | form - |
| application(s) food and beverages, microbiology | application(s) bioburden testing | application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages |
| suitability Acetobacter spp., Lactobacillus spp., Brettanomyces/Dekkera spp., Pediococcus spp. | suitability Acinetobacter spp., Pediococcus spp., selective for Candida spp., selective for Escherichia coli, selective for Lactobacillus spp., selective for Pichia spp., selective for Proteus spp., selective for Saccharomyces spp., selective for Zygosaccharomyces spp., selective for coliforms | suitability Megasphaera spp., Lactobacillus spp., Pediococcus spp., Pneumococcus spp. | suitability - |
| solubility 73 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ® plus uniwersalny agar piwny
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1004450500 | 04022536689692 |