Przejdź do
BCR652
Beer (EtOH, very low level)
BCR®, certified reference material
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
353,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
food and beverages
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
General description
The material is related to the labeling of ′alcohol-free′ or ′de-alcoholised′ and ′low alcohol′ beverages according to Directive 90/496/EC.
Ethanol 0.051 ± 0.002 % ethanol v/v
Packaging
Amber glass ampule, flushed with nitrogen, containing 10 mL of sample.
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Ethanol
Matrix Group: Beverages and Water
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BCR651BCR653ERMBE375
description
BCR®, certified reference material
description
BCR®, certified reference material
description
BCR®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
ERM®
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)