Przejdź do
1.00432
® Listeria Agar - selektywny suplement diety
for Listeria spp., pkg of 10 vials, for the preparation of ChromoCult® Listeria agar (base)
Synonim(y):
Selektywny suplement Listeria
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
ISO 11290
Quality Segment
form
lyophilized powder
composition
Amphotericin B, 5 mg per vial , Ceftazidime, 10 mg per vial , Nalidixic acid sodium salt, 10 mg per vial , Polymyxin B sulphate, 38350 (U per vial)
packaging
pkg of 10 vials
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.2 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with ChromoCult® Listeria agar (base) acc. OTTAVIANI and AGOSTI (1.00427)
storage temp.
2-8°C
suitability
Listeria spp.
General description
ChromoCult® Listeria Agar Selective-Supplement zawiera mieszaninę czterech antybiotyków w postaci liofilizowanej. W znacznym stopniu hamuje wzrost bakterii towarzyszących poprzez selektywne wzbogacanie Listeria spp. Amfoterycyna B ogranicza wzrost drożdży i pleśni. Polimyksyna B hamuje wzrost bakterii Gram-ujemnych. Sól sodowa kwasu nalidyksowego hamuje głównie wzrost bakterii Gram-ujemnych, ale także niektórych bakterii Gram-dodatnich. Ceftazydym ma szerokie spektrum działania zarówno przeciwko bakteriom Gram-ujemnym, jak i Gram-dodatnim.
Application
FRASER Listeria Selective Supplement jest dodatkiem do przygotowania agaru ChromoCult® Listeria (baza) do selektywnego wzrostu Listeria spp.
Analysis Note
Test stymulacji wzrostu zgodnie z ISO 11133.
Inokulum na podłożu referencyjnym
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021):
10 - 100
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): 10 - 100
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): 10 - 100
Odzysk na podłożu testowym
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021):
≥ 70 %
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): ≥ 70 %
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): ≥ 70 %
Kolonie
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021):
niebiesko-zielone; strefa nieprzeźroczysta
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): niebiesko-zielony; strefa nieprzeźroczysta
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): niebiesko-zielony
Wzrost
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
brak wzrostu
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): brak wzrostu
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): brak wzrostu
- Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087): brak wzrostu
Inkubacja: Listeria 24-48 godz. 37°C w warunkach tlenowych; inne szczepy co najmniej 48 godz.
Other Notes
Zastępuje: 1.00432.0017
Legal Information
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.004391.117811.00427
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solid
form
medium granules (dehydrated (DCM))
suitability
Listeria spp.
suitability
selective for Listeria spp. (Agar)
suitability
Listeria spp.
suitability
Listeria spp.
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
pH
6.2 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
pH
6.6 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
7.0-7.4 (25 °C, 70 g/L in H2O)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Discover the revised EN ISO 11290-1 and EN ISO 11290-2 standards and gain insights into updated detection methods for Listeria monocytogenes and Listeria spp., including enumeration in food, animal feed, and environmental samples. Explore culture media solutions.
Ensure food safety with our robust Listeria monocytogenes testing methods, including biochemical tests, chromogenic media, and rapid detection methods.
Produkty
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS