Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 747,00 zł |
Informacje o tej pozycji
747,00 zł
agency
(IDF-FIL)
Quality Segment
reg. compliance
FDA -BAM
form
solid
composition
Acriflavine HCl, 5 mg per vial , Cycloheximide, 25 mg per vial , Nalidixic acid (sodium salt), 20 mg per vial
packaging
pkg of 10 vials
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with Listeria-Enrichment-Broth (Base), for use with GranuCult® Buffered Listeria Enrichment Broth (base)
storage temp.
2-8°C
suitability
Listeria spp.
General description
Application
Analysis Note
Wzrost
- Listeria monocytogenes ATCC 19118:
dobry do bardzo dobrego
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): dobry do bardzo dobrego
- Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109): dobry do bardzo dobrego
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): dobry do bardzo dobrego
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): brak do bardzo dobrego
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): brak
Inkubacja: 24 - 48 godz.30 °C; tlenowe.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability Listeria spp. | suitability selective for Listeria spp. | suitability Listeria spp. | suitability Listeria spp. |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| form solid | form solid | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
66-81-9