Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
agency
APHA, ISO 11133, ISO 11290-1, ISO 11290-2
form
lyophilized powder
manufacturer/tradename
ChromoCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.6 (20 °C in H2O)
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
compatibility
for use with ChromoCult® Listeria agar (base) acc. OTTAVIANI and AGOSTI (1.00427)
storage temp.
2-8°C
suitability
selective for Listeria spp. (Agar)
General description
Application
Analysis Note
Inokulum na podłożu referencyjnym
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021):
10 - 100
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): 10 - 100
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): 10 - 100
Odzysk na podłożu testowym
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021):
≥ 70 %
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): ≥ 70 %
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): ≥ 70 %
Kolonie
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021):
niebiesko-zielone; strefa nieprzeźroczysta
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): niebiesko-zielony; strefa nieprzeźroczysta
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): niebiesko-zielony
Wzrost
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
brak wzrostu
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): brak wzrostu
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): brak wzrostu
- Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087): brak wzrostu
Inkubacja: Listeria 24-48 Std. 37°C w warunkach tlenowych; inne szczepy co najmniej 48 godz.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized powder | form medium granules (dehydrated (DCM)) | form lyophilized powder | form solid |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| suitability selective for Listeria spp. (Agar) | suitability Listeria spp. | suitability Listeria spp. | suitability Listeria spp. |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c