Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 621,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
621,00 zł
Quality Segment
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
833 °F
potency
3010 mg/kg LD50, oral (Rat), 1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
15.2 %
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
transition temp
flash point 57.5 °C
density
0.944 g/mL (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
• Detector-specific impurity control, targeting the precise analyte classes most detrimental to ECD (halogenated compounds) and FID (hydrocarbons and organic residues) performance, resp.
• Widest specified retention time range, guaranteeing a clean chromatographic baseline from early- to late-eluting analytes
• Batch-to-batch consistency, ensuring long-term reproducibility across routine and regulatory analytical workflows
Analysis Note
- GC-ECD (early retention window): ≤ 1 ng/mL relative to tetrachloromethane
- GC-ECD (late retention window): ≤ 2 pg/mL relative to lindane
- GC-FID: ≤ 2 ng/mL relative to n-tetradecane
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylformamide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68-12-2
68-12-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?