Merck
494488
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide
biotech. grade, ≥99.9%
Synonim(y):
DMF, NSC 5356
Wybierz wielkość
1 L
483,00 zł
2 L
842,00 zł
6 X 1 L
2290,00 zł
10 L
3030,00 zł
483,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
483,00 zł
2 L
842,00 zł
6 X 1 L
2290,00 zł
10 L
3030,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HCON(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.09
Beilstein:
605365
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
153 °C (lit.)
483,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
biotech. grade
Poziom jakości
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
2.7 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.9%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
833 °F
granice wybuchowości
15.2 %
zanieczyszczenia
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.003 meq/g Titr. base
≤0.005% (water)
<8 ppm Free amines as dimethylamine
pozostałość po odparowaniu
<0.0005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: miscible
gęstość
0.944 g/mL (lit.)
absorpcja UV
λ: 270 nm Amax: ≤1.0
λ: 275 nm Amax: ≤0.30
λ: 295 nm Amax: ≤0.10
λ: 310 nm Amax: ≤0.05
λ: 340 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Klucz InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N,N-Dimethylformamide (DMF) is a polar organic solvent with a wide range of industrial applications.[1] It is a precursor for numerous reactions such as formylation, aminocarbonylation, amination, amidation and cyanation.[2] Along with phosphorus oxychloride, it forms Vilsmeier reagent used in the formylation of reactive aromatic and heteroaromatic substrates.[3] Dielectric relaxation experiments on DMF have been conducted between 238.15K and 338.15K.[4] The thermophysical properties of the molecular interactions between DMF and the ionic liquids, ammonium salts and imidazolium salts have been studied.[5] The characteristics of solute-solvent interactions between ammonium nitrate and DMF have been investigated.[6]
Zastosowanie
Rozpuszczalnik dla wielu hydrofobowych związków organicznych.
N,N-dimethylformamide (DMF) has been used for the preparation of tetraformylcavitand precursor for generating octahedral nanocontainer.[7]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
135.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57.5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A simple one-pot multicomponent synthesis of an octahedral nanocontainer molecule.
Liu X and Warmuth R.
Nature Protocols, 2(5), 1288-1296 (2007)
Volumetric properties of ammonium nitrate in N,N-dimethylformamide.
Vranes M, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 54, 245-249 (2012)
Review article on Vilsmeier Haack reaction and its Applications.
Beniwal M and Jain N.
European Journal of Biomedical AND Pharmaceutical sciences, 2(3), 1340-1374 (2015)
N,N-Dimethylformamide: much more than a solvent.
Muzart J.
Tetrahedron, 65(40), 8313-8323 (2009)
Measurements and molecular interactions for N,N-dimethylformamide with ionic liquid mixed solvents.
Attri P, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 114(18), 6126-6133 (2010)