Przejdź do
1.00384
TLC Plates
Silica gel 60G 25 Glassplates 20 x 20 cm, suitable for thin layer chromatography (TLC)
Synonim(y):
Płytki TLC z żelem krzemionkowym 60G na podłożu szklanym
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
715,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
715,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Płytki TLC, żel krzemionkowy 60G 25 Płytki szklane 20 x 20 cm,
Quality Level
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Gypsum
Gypsum, fluorescent indicator: no
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
20 cm × 20 cm
layer thickness
250 μm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
Te nowe płytki TLC z żelem krzemionkowym 60G są zalecane dla klientów w laboratoriach QA/QC stosujących starsze metody monograficzne Ph Eur, które wymagają płytek TLC ze spoiwem gipsowym.
Analysis Note
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-punktowy): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 9,7 - 11,7 µm
Wartości hRf
- bleu vif organol, test koloru, lipofil:
11 - 25
- Ceres Black G, test koloru, lipofil: 34 - 48
- ceres Violet brn, test koloru, lipofil: 52 - 67
liczba separacji (colourtest, lipofil): ≥ 10,5
TLC-Test (Ph.Eur. colourtest): test pozytywny
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.003901.057471.05721
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support (silica gel coated), silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
feature
binder Gypsum
Gypsum, fluorescent indicator: no
feature
binder Gypsum
Gypsum, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
layer thickness
250 μm
layer thickness
250 μm
layer thickness
250 μm
layer thickness
250 μm
particle size
10-12 μm
particle size
10-12 μm
particle size
9.5-11.5 μm
particle size
10-12 μm
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100384000104027269251468