Przejdź do
1.00390
Żel krzemionkowy TLC 60G F₂₅₄ 25 Płytki szklane 20 x 20 cm
glass support (silica gel coated), plate L × W 20 cm × 20 cm, suitable for thin layer chromatography (TLC), pkg of 25 plates, fluorometric
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
705,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
705,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
glass support (silica gel coated), silica gel 60 matrix
feature
binder Gypsum
Gypsum, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
250 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
detection method
fluorometric (flourescent indicator F254)
storage temp.
2-30°C
General description
Szklana płytka TLC pokryta żelem krzemionkowym ze wskaźnikiem fluorescencyjnym F254. Płytki TLC z żelem krzemionkowym są dostarczane w ilości 25 sztuk w rozmiarze 20x20 cm do zastosowań w chromatografii cienkowarstwowej.
Analysis Note
Powierzchnia właściwa (zgodnie z BET; pomiar 5-Pt.): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma):0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 9,7 - 11,7 µm
wartości hRf
- bleu vif organol, test koloru, lipofil: 11 - 25
- Ceres Black G, test koloru, lipofil: 34 - 48
- ceres Violet brn, test barwny, lipofil: 52 - 67
Liczba separacji (test barwny, lipofil): ≥ 10,5
Typowa wartość określona na kondycjonowanej płytce
Eluent A) Toluen (45% wilgotności względnej)
Test TLC (test barwny Ph.Eur.): test pozytywny
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
105715105808105747
description
glass support (silica gel coated), plate L × W 20 cm × 20 cm, suitable for thin layer chromatography (TLC), pkg of 25 plates, fluorometric
description
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
description
pkg of 25 plates, plate L × W 5 cm × 20 cm, glass support
description
glass support, fluorometric, pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, suitable for thin layer chromatography (TLC)
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
feature
binder Gypsum
Gypsum, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
material
glass support (silica gel coated), silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
packaging
pkg of 25 plates
packaging
pkg of 25 plates
packaging
pkg of 25 plates
packaging
pkg of 25 plates
plate L × W
20 cm × 20 cm
plate L × W
20 cm × 20 cm
plate L × W
5 cm × 20 cm
plate L × W
20 cm × 20 cm
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?