1.05747
TLC plates, Silica gel 60 RP-2 F₂₅₄ (silanized) 25 Glass plates 20 x 20 cm
glass support, fluorometric, pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, suitable for thin layer chromatography (TLC)
Synonim(y):
Silanized RP-2 Silica Gel TLC Plates
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 25 plates
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
grubość warstwy
250 μm
płytka dł. × szer.
20 cm × 20 cm
wielkość cząstki
9.5-11.5 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
metoda wykrywania
fluorometric (flourescent indicator F254)
temp. przechowywania
2-30°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Powiązanie
Komentarz do analizy
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.5 µm - 11.5 µm
Layer thickness: 190 - 250 µm Deviation of layer thickness per plate: ≤ 40 µm
Chromatographic testings:
A) Cholesterin test
hRf-values - cholesterin, cholesterin test: 80 - 90
B) Steroid test - methyltestosterone,
steroid test: 35 - 44 - Reichstein S,
steroid test: 46 - 54 - hydrocortisone,
steroid test: 53 - 61
Typical value determined on an activated plate (120°C, 15 min)
Eluent a) aceton/ water (95/5 v/v)
Eluent b) aceton/ water (60/40 v/v)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.