Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 404,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 606,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1610,00 zł 1368,50 zł |
Informacje o tej pozycji
404,00 zł
Nazwa produktu
Kwas fluorowodorowy 40%, Suprapur®
Quality Level
vapor density
1.27 (vs air)
vapor pressure
25 mmHg ( 20 °C)
description
for inorganic trace analysis
assay
40%
form
liquid
concentration
≥30-50% in hydrofluoric acid
pH
(at 20 °C (68 °F)strongly acid)
bp
112 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
solubility
soluble (Water: Soluble)
density
1.13 g/cm3 at 20 °C, 1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 ppb, hexafluorosilicate (SiF62-): ≤20000 ppb, phosphate (PO43-): ≤100 ppb, sulfate (SO42-): ≤500 ppb, sulfite (SO32-): ≤2000 ppb
SMILES string
F, [H+].[F-]
cation traces
Ag: ≤ 0.5 ppb, Al: ≤2 ppb, As: ≤5 ppb, Au: ≤0.2 ppb, Ba: ≤1 ppb, Be: ≤0.2 ppb, Bi: ≤0.2 ppb, Ca: ≤5 ppb, Cd: ≤0.5 ppb, Co: ≤0.2 ppb, Cr: ≤1 ppb, Cu: ≤1 ppb, Fe: ≤5 ppb, Ga: ≤0.2 ppb, Ge: ≤1 ppb, Hg: ≤20 ppb, In: ≤0.2 ppb, K: ≤10 ppb, Li: ≤2.0 ppb, Mg: ≤2 ppb, Mn: ≤2 ppb, Mo: ≤0.2 ppb, Na: ≤2 ppb, Ni: ≤0.5 ppb, Pb: ≤0.5 ppb, Pd: ≤0.2 ppb, Pt: ≤0.2 ppb, Sb: ≤0.2 ppb, Sn: ≤0.5 ppb, Sr: ≤0.2 ppb, Ti: ≤5 ppb, Tl: ≤0.2 ppb, U: ≤0.1 ppb, V: ≤0.2 ppb, Zn: ≤2 ppb, Zr: ≤0.2 ppb
storage temp.
2-30°C
InChI
InChI=1S/FH/h1H, 1S/FH/h1H
InChI key
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Barwa: ≤ 10 Hazen
Chlorek (Cl): ≤ 500 ppb
Sześciofluorokrzemian (SiF₆): ≤ 20000 ppb
Fosforan (PO₄): ≤ 100 ppb
Siarczan (SO₄): ≤ 500 ppb
Siarczyn (SO₃): ≤ 2000 ppb
Ag (Srebro): ≤ 0.5 ppb
Al (Aluminium): ≤ 2 ppb
As (Arsen): ≤ 5 ppb
Au (Złoto): ≤ 0.2 ppb
Ba (Bar): ≤ 1 ppb
Be (Beryl): ≤ 0.2 ppb
Bi (Bizmut): ≤ 0.2 ppb
Ca (Wapń): ≤ 5 ppb
Cd (Kadm): ≤ 0.5 ppb
Co (Kobalt): ≤ 0.2 ppb
Cr (Chrom): ≤ 1 ppb
Cu (Miedź): ≤ 1 ppb
Fe (Żelazo): ≤ 5 ppb
Ga (Gal): ≤ 0,2 ppb
Ge (German): ≤ 1 ppb
Hg (Rtęć): ≤ 20 ppb
In (Ind): ≤ 0.2 ppb
K (Potas): ≤ 10 ppb
Li (Lit): ≤ 0,2 ppb
Mg (Magnez): ≤ 2 ppb
Mn (Mangan): ≤ 2 ppb
Mo (Molibden): ≤ 0.2 ppb
Na (Sód): ≤ 2 ppb
Ni (Nikiel): ≤ 0,5 ppb
Pb (Ołów): ≤ 0,5 ppb
Pd (Pallad): ≤ 0,2 ppb
Pt (Platyna): ≤ 0,2 ppb
Sb (Antymon): ≤ 0,2 ppb
Sn (Cyna): ≤ 0.5 ppb
Sr (stront): ≤ 0,2 ppb
Ti (tytan): ≤ 5 ppb
Tl (tal): ≤ 0.2 ppb
U (Uran): ≤ 0,1 ppb
V (Wanad): ≤ 0,2 ppb
Zn (Cynk): ≤ 2 ppb
Zr (Cyrkon): ≤ 0.2 ppb
Pozostałość po zapaleniu (jako siarczan): ≤ 2000 ppb
Rzeczywiste wartości analityczne podlegają nieuniknionym systematycznym wahaniom w tym zakresie stężeń.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration ≥30-50% in hydrofluoric acid | concentration 38-40% Hf | concentration 40.0-42.0% Hf | concentration - |
| assay 40% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| solubility soluble (Water: Soluble) | solubility - | solubility water: soluble | solubility water: soluble (at 20 °C) |
| pH (at 20 °C (68 °F)strongly acid) | pH 2 (20 °C in H2O) | pH (20 °C, strongly acid) | pH 2 (20 °C in H2O) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas fluorowodorowy 40%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Produkty
Kontrola zanieczyszczeń pierwiastkowych w produktach leczniczych za pomocą metod i materiałów analitycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1003350250 | 04027269301149 |
| 1003352500 | 04022536005157 |
| 1003350500 | 04022536005126 |
| 1003351000 | 04027269301156 |