Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 207,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 335,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 656,00 zł |
Informacje o tej pozycji
207,00 zł
Nazwa produktu
Kwas fluorowodorowy 40%, for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
1.27 (vs air)
vapor pressure
25 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
40.0-42.0% Hf
impurities
≤0.01 ppm Ba (Barium), ≤0.01 ppm Cd (Cadmium), ≤0.01 ppm Cr (Chromium), ≤0.01 ppm Li (Lithium), ≤0.02 ppm Ag (Silver), ≤0.02 ppm Be (Beryllium), ≤0.02 ppm Bi (Bismuth), ≤0.02 ppm Co (Cobalt), ≤0.02 ppm Cu (Copper), ≤0.02 ppm Ge (Germanium), ≤0.02 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.02 ppm Ni (Nickel), ≤0.02 ppm Pb (Lead), ≤0.02 ppm Sr (Strontium), ≤0.02 ppm Ti (Titanium), ≤0.02 ppm Tl (Thallium), ≤0.02 ppm V (Vanadium), ≤0.02 ppm Zr (Zirconium), ≤0.03 ppm Arsenic and Antimony (as As), ≤0.03 ppm Mn (Manganese), ≤0.05 ppm Al (Aluminium), ≤0.05 ppm Zn (Zinc), ≤0.1 ppm Fe (Iron), ≤0.1 ppm K (Potassium), ≤0.1 ppm Mg (Magnesium), ≤0.2 ppm Ca (Calcium), ≤0.2 ppm Na (Sodium), ≤0.5 ppm Heavy metals (as Pb), ≤0.5 ppm Phosphate (PO4), ≤1 ppm Chloride (Cl), ≤5 ppm Sulfate and sulphite (as SO4), ≤50 ppm Hexafluorosilicate (SiF6)
ign. residue
≤5 ppm (as sulfate)
SMILES string
[H+].[F-]
color
APHA: ≤10
pH
(20 °C, strongly acid)
bp
112 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
solubility
water: soluble
density
1.13 g/cm3 at 20 °C, 1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/FH/h1H
InChI key
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Chlorek (Cl): ≤ 1 ppm
Kolor: ≤ 10 Hazen
Sześciofluorokrzemian (SiF₆): ≤ 50 ppm
Fosforan (PO₄): ≤ 0.5 ppm
Siarczan i siarczyn (jako SO₄): ≤ 5 ppm
Arsen i antymon (jako As): ≤ 0,03 ppm
Ag (srebro): ≤ 0.02 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,05 ppm
Ba (Bar): ≤ 0,01 ppm
Be (Beryl): ≤ 0,02 ppm
Bi (Bizmut): ≤ 0,02 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0.2 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0.01 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0.02 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0.01 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0.02 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0.1 ppm
Ge (Germanium): ≤ 0.02 ppm
K (Potassium): ≤ 0.1 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.01 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.1 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,03 ppm
Mo (Molibden): ≤ 0,02 ppm
Na (Sód): ≤ 0,2 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0,02 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0.02 ppm
Sr (stront): ≤ 0,02 ppm
Ti (tytan): ≤ 0,02 ppm
Tl (tal): ≤ 0,02 ppm
V (wanad): ≤ 0.02 ppm
Zn (cynk): ≤ 0,05 ppm
Zr (cyrkon): ≤ 0,02 ppm
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,5 ppm
Pozostałość po zapłonie (jako siarczan): ≤ 5 ppm
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration 40.0-42.0% Hf | concentration ≥30-50% in hydrofluoric acid | concentration 38-40% Hf | concentration 48% |
| agency reag. ISO, reag. Ph. Eur. | agency - | agency - | agency - |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| pH (20 °C, strongly acid) | pH (at 20 °C (68 °F)strongly acid) | pH 2 (20 °C in H2O) | pH 2 (20 °C in H2O) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas fluorowodorowy 40%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1003380500 | 04022536005256 |
| 1003381000 | 04022536005270 |
| 1003382500 | 04022536005294 |