Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 230,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 389,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 764,00 zł | |
| 5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
230,00 zł
Nazwa produktu
Kwas fluorowodorowy 48%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
1.27 (vs air)
vapor pressure
25 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
pH
2 (20 °C in H2O)
mp
-35 °C
solubility
water: soluble (at 20 °C)
density
1.16 g/cm3 at 20 °C, 1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[H+].[F-]
InChI
1S/FH/h1H
InChI key
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Wytrawiacz do elektrochemicznego trawienia na mokro wafli z krzemu monokrystalicznego.
- Matryca do modelowania powierzchni krzemu poprzez osadzanie metali.
- Kwas trawiący do oznaczania lantanowców w glebach i osadach metodą spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną.
Features and Benefits
- Najbardziej rozbudowane specyfikacje na świecie
- Testowany pod kątem do 70 parametrów
- Wyjątkowa czystość
- Bardzo niskie wartości graniczne
- Większa dokładność i kontrola analiz
- Zoptymalizowany dla bardzo krytycznych i wymagających analiz
- Idealny do opracowywania metod
- Brak zakłóceń lub zanieczyszczeń spowodowanych nieznanymi zanieczyszczeniami
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade ACS reagent | grade - | grade ACS reagent | grade - |
| agency reag. ISO, reag. Ph. Eur. | agency reag. ISO, reag. Ph. Eur. | agency - | agency - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| solubility water: soluble (at 20 °C) | solubility water: soluble | solubility - | solubility - |
| pH 2 (20 °C in H2O) | pH (20 °C, strongly acid) | pH - | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas fluorowodorowy 48%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Powiązane treści
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1003345000 | 04022536005096 |
| 1003342500 | 04027269033446 |
| 1003340500 | 04022536005058 |
| 1003341000 | 04022536005072 |