Merck
695068
Sigma-Aldrich
Hydrofluoric acid
ACS reagent, 48%
Synonim(y):
HF
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
20.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
1.27 (vs air)
ciśnienie pary
25 mmHg ( 20 °C)
Próba
48%
Postać
liquid
gęstość
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤1 ppm
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤5 ppm
ślady kationów
As: ≤0.05 ppm
Cu: ≤0.1 ppm
Fe: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
ciąg SMILES
[H+].[F-]
InChI
1S/FH/h1H
Klucz InChI
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hydrofluoric acid is a solution of hydrogen fluoride (HF) in water. It is composed of hydrogen and fluoride. Hydrofluoric acid is a colorless and highly corrosive liquid. It is commonly used in the manufacture of hydrocarbons and polishing and conditioning glass. Additionally, it is used as a catalyst and in the synthesis of fluoride-containing compounds, and semiconductors.
Zastosowanie
Hydrofluoric acid solution can be used as a reagent to synthesize:
  • Cyanohydrin alkyl ethers via chiral Bronsted acid-mediated hydrocyanation of vinyl ethers with silyl cyanides.
  • N, N-Dimethylaniline hydrochloride salts via Pd-catalyzed Buchwald-Hartwig amination of aryl triflates with dimethylamines.
It can also be used as a catalyst for the amidation of carboxylic acids with amines to synthesize amides.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hydrofluoric acid burns
M H, et al.
Burns : Journal of the International Society For Burn Injuries, 30, 156-159 (2004)
Hydrofluoric acid
DW Jr S, et al.
Elsevier's Integrated Review Biochemistry (Second Edition) null
Anatase TiO2 nanosheet: an ideal host structure for fast and efficient lithium insertion/extraction.
Chen JS and Lou XW.
Electrochemical Communications, 11(12), 2332-2335 (2009)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 508-508 (1994)
Highly-ordered TiO2 nanotube arrays up to 220μm in length: use in water photoelectrolysis and dye-sensitized solar cells.
Shankar K, et al.
Nanotechnology, 18(6), 065707-065707 (2007)
Produkty
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.
Profesor Gogotsi i dr Shuck przedstawiają MXeny: obiecującą rodzinę dwuwymiarowych materiałów o unikalnym połączeniu wysokiej przewodności, hydrofilowości i szerokiej możliwości dostrajania.