Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 169,00 zł | |
| 25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 692,00 zł | |
| 180 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
169,00 zł
Nazwa produktu
Roztwór kwasu solnego, 32% EMPLURA®
vapor pressure
21.3 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥32% (alkalimetric)
form
liquid
impurities
≤0.0001% As (Arsenic), ≤0.0001% Free chlorine (Cl), ≤0.0001% Heavy metals (as Pb), ≤0.0002% Fe (Iron), ≤0.0005% Sulfate (SO4), ≤0.001% Sulfite (SO?)
pH
<1 (20 °C in H2O)
mp
-50 °C
density
1.16 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Research on the Synthesis of Zinc-Ammonium Phosphate Using Galvanic Waste Sludge as a Source of Zinc: Badanie to bada nowatorskie podejście wykorzystujące roztwór kwasu solnego w procesie syntezy mającym na celu waloryzację materiałów odpadowych. Artykuł demonstruje strategię chemiczną, która zwiększa odzyskiwanie zasobów, znacząco przyczyniając się do minimalizacji odpadów w praktykach przemysłowych (Morgovan et al., 2024).
- Bezkontaktowy czujnik przewodności wykorzystujący wilgotny papier jako absorbent do wykrywania in-situ generowanego dwutlenku węgla: Badanie integruje roztwory kwasu solnego w opracowaniu nowatorskiego, opłacalnego bezkontaktowego czujnika przewodności. Czujnik ten wykorzystuje prosty system oparty na papierze do monitorowania gazów in situ, zapewniając istotne narzędzie w monitorowaniu i analizie środowiska (Nacapricha et al., 2020).
Analysis Note
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Bromek, jodek (Br,I): pozytywny wynik testu
Wolny chlor (Cl): ≤ 0,0001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,0005 %
Siarczyn (SO₃): ≤ 0.001 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0001 %
As (Arsen): ≤ 0,0001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0002 %
Rozpuszczalniki resztkowe (ICH Q3C): ...wykluczone w procesie produkcji
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 0,01
Data ważności: patrz etykieta produktu.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥32% (alkalimetric) | assay 30% | assay ≥32.0% (alkalimetric) | assay ≥25.0% (alkalimetric) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| pH <1 (20 °C in H2O) | pH <1 (20 °C, 300 g/L in H2O) | pH <1 (20 °C in H2O) | pH <1 (20 °C in H2O) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C |
| vapor pressure 21.3 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 21.8 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 21.3 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 12 hPa ( 20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór kwasu solnego
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1003139025 | 04022536004327 |
| 1003132500 | 04022536004303 |
| 1003139180 | 04022536004334 |