Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1300,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1320,00 zł | |
| 10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1300,00 zł
Quality Segment
agency
JP, Ph. Eur., USP, suitable for SM 5210
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
99.0-100.5% dry basis (alkalimetric)
form
solid
potency
>30000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.0-3.5 (25 °C, 8.6 g/L in H2O)
mp
160 °C
solubility
11.1 g/L
density
1.54 g/cm3 at 20 °C
bulk density
460 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 ppm, sulfate (SO42-): ≤200 ppm
cation traces
Fe: ≤10 ppm, NH4+: ≤200 ppm, heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(CCC(=O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYSA-N
General description
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| agency JP, USP, Ph. Eur., suitable for SM 5210 | agency - | agency - | agency traceable to Ph. Eur. G0355000, traceable to USP 1294976 |
| form solid | form solid | form - | form - |
| assay 99.0-100.5% dry basis (alkalimetric) | assay ≥99% substance (anhydrous) basis (alkalimetric) | assay - | assay - |
| density 1.54 g/cm3 at 20 °C | density 1.54 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line TraceCERT® | product line - |
| solubility 11.1 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutamic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 695386-25G | 04061832107424 |
| 695386-5G | 04061832102351 |
| 1017911000 | 04022536982021 |
| 1017919010 | 04022536982038 |
| 1017911003 | 04054839392139 |