Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 32 040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1060,00 zł
Nazwa produktu
ROZTWÓR WODOROTLENKU SODU 10 MOL/L, SUITABLE FOR CLEANING IN PLACE
Quality Level
form
liquid
pH
14 (20 °C in H2O)
density
1.33 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Analysis Note
9,8 - 10,2 mol/l29.5 - 30.7 %Węglan (jako Na₂CO₃)≤ 0.5 %Chlorek (Cl)≤ 0.006 %Fosforan (PO₄)≤ 0.0005 %Krzemian (SiO₂)≤ 0.005 %Siarczan (SO₄)≤ 0.003 %Metale ciężkie (jak Pb)≤ 0.0005 %Al (aluminium)≤ 0.001 %Fe (żelazo)≤ 0.001 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form powder | form solid |
| application(s) pharma/biopharma processes | application(s) histology | application(s) pharma/biopharma processes | application(s) pharma/biopharma processes |
| pH 14 (20 °C in H2O) | pH 2.8-4.0 (20 °C in H2O) | pH 8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 2.5-3.8 (20 °C, 50 g/L in H2O) |
| density 1.33 g/cm3 at 20 °C | density 1.09 g/cm3 at 20 °C | density 2.22 g/cm3 at 20 °C, 2.16 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.97 g/cm3 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 300 | Quality Level 400 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ROZTWÓR WODOROTLENKU SODU 10 MOL/L
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8211010025 | 04022536473857 |
| T7394-25G | 04061837372780 |
| 8211010005 | 04022536473840 |
| T7394-5G | 04061837372797 |
| 1002219950 | 04027269206550 |
| 1002219025 | 04027269219086 |